Masques faciaux et voiles pour environnements contrôlés
Kimberly-Clark Professional™ Masque facial de style poche certifié Kimtech™ M3
Masques faciaux de style poche conçus pour faciliter la respiration, avec un dispositif de protection et un joint uniforme pour maintenir une vision claire. Les masques s’adaptent de manière sûre pour réduire la contamination. Ils sont fabriqués en tissu BiCoSof™ et conviennent à une utilisation dans les salles blanches de classe ISO 3 ou supérieure.
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ M3 Pleat-Style Face Masks
Pleat-style mask available with earloops or soft ties. Suggested for use in ISO Class 3 and higher cleanroom environments.
Kimberly-Clark Professional™ Masque facial stérile et plissé certifié Kimtech™ M3 avec attaches
Masques stériles et plissés avec filtration élevée contre les particules et les bactéries, adaptés aux salles blanches stériles conformes aux BPF ISO 5 de classe A de l’UE. Les masques sans latex et sans silicone réduisent la contamination grâce à une couche externe de film en polyéthylène peu pelucheuse et au tissu interne Bicosof™.
Kimberly-Clark Professional™ Masques stériles de style plissé Kimtech™ M3 avec attaches
Masque facial de style plissé avec attaches offrant une excellente filtration des bactéries et des particules pour éviter toute contamination. Couche externe en film de polyéthylène à faible peluchage. Sans latex ni silicone. Convient pour une utilisation dans des salles blanches ISO 3 ou plus.
Fisherbrand™ 3-Ply Sterile Facemasks
3-Ply Sterile Facemasks constructed of polyethylene apertured film and PTFE (polytetrafluoroethylene).
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 689B WS Hood with Integrated Mask, Sterile, Double Bagged
Gamma-sterilized hood with an integrated mask is aseptically folded and features bound internal seams, bound face opening, ties for adjustable fit in the chest area, and a pleated polyethylene mask.
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Anti-fog, Splash-resistant Medical Mask
Splash-resistant medical mask with anti-fog nose piece designed specially for those with sensitive skin.
Kolmi Hopen™ Masque médical anti-buée Op-Air™ avec attaches
Masques médicaux anti-buée pour le personnel de santé, conçus pour empêcher la formation de buée sur les lunettes.
Kolmi Hopen™ Masque médical anti-reflets Op-Air™ One
Préparez-vous pour de longues heures grâce à ce masque médical anti-reflets avec une bande anti-reflets.
Kolmi Hopen™ Masque médical OP-R™ Type II avec une efficacité de filtrage de ≥ 99 %
Ce masque médical résistant aux éclaboussures est conçu pour protéger contre les fluides biologiques dans les établissements de soins de santé.
Nitritex™ Masque à liens BioClean MTA™
Choisissez un masque compatible ISO classe 4avec une excellente respirabilité. Le masque à liens Nitritex™ BioClean MTA™ possède une couche externe hydrophobe, une couche interne hydrophile et une très faible liaison. Comprend un embout nasal en acier inoxydable revêtu de plastique et des attaches en polypropylène.
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Medical Mask with Visor
The built-in visor of this medical mask helps protect the wearer from being splashed by biological fluids.
Kolmi Hopen™ Masque médical imprimé Op-Air™ One Type IIR avec attaches
Ce masque médical résistant aux éclaboussures est formulé avec une couche intérieure douce pour les peaux sensibles.
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masks with Earloops
ISO Air cleanroom masks are ISO 5 Grade B with optimal comfort thanks to soft and non-irritating elastics. Made with Mass Balance approach from recycled materials.
Veltek Masque de salle blanche stérile PF-4
Le masque PF-4 est composé de 3 couches de matériaux non tissés qui ont une couche souple pour prévenir les irritations cutanées ou les allergies. Un nez en métal revêtu maintient le masque. Ce masque est fabriqué dans un environnement propre et est traçable par lot.
Kolmi Hopen™ Masque médical anti-reflets Op-Air™ One Type IIR avec visière
Masque médical complet avec bande anti-reflets et embout nasal anti-buée.
Nitritex™ Masque facial à attacher avec visière
Visière anti-buée optiquement transparente associée à un masque facial filtrant les bactéries à attacher, sans latex et peu pelucheux. Le masque facial à attacher Nitritex™ avec visière offre une efficacité de filtration supérieure, un confort, une respirabilité et une visière pour une protection supplémentaire.
Kolmi Hopen™ Masque médical Op-Air™ One Type IIR avec attaches
Ce masque médical résistant aux éclaboussures est formulé avec une couche intérieure douce pour les peaux sensibles.
Ansell BioClean™ Sterile DB Cleanroom Pouch-Style Face Masks
Sterile face mask offers breathability and comfort for added protection. Compatible with ISO Class 4 environments. Available with or without neckguard.
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated
Gamma irradiated cleanroom facemasks eliminate goggles from fogging and mask slippage. Available with ties, headband, or earloop fastening.
Kimberly-Clark™ Masque facial de style plissé, certifié stérile Kimtech™ M3 avec fixations auriculaires
Masques stériles et plissés avec filtration élevée contre les particules et les bactéries, adaptés aux salles blanches stériles conformes aux BPF ISO 5 de classe A de l’UE. Les masques sans latex et sans silicone réduisent la contamination grâce à une couche externe de film en polyéthylène peu pelucheuse et au tissu interne Bicosof™.
Kimberly-Clark Professional™ Voiles faciaux Kimtech™ M7
Voiles faciaux jetables avec bandeaux en polyéthylène à faible peluchage. Embout nasal couvert pour un confort accru. Liaison ultra-sonique pour une meilleure intégrité du produit. Sans latex ni silicone.
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type IIR Splash-resistant Medical Mask in Flowpack
Splash-resistant medical masks with earloops packaged conveniently in a flowpack for dental, medical, or industrial use.
BCR™ Cleanroom Face Masks
Les masques Berkshire sont conçus pour protéger votre salle blanche ou votre environnement contrôlé de la contamination humaine.
KOLMI Masque médical, OP-Air
Masque médical de type II avec contours d’oreille
Kolmi Hopen™ Op-R™ Type II Medical Masks with Earloops
Pleated medical mask with anti-fog nose clip for patients and healthcare workers.
Kolmi Hopen™ Masque médical résistant aux éclaboussures Op-Air™ One Type IIR
Masque médical résistant aux éclaboussures avec bande antireflet pour réduire l’éblouissement en salle d’opération.
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type II Printed Medical Masks with Earloops
These medical masks come in unique designs and have a soft inner layer for those with sensitive skin.
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Splash-resistant Medical Mask with Foam
Splash-resistant medical mask with anti-fog nose piece to prevent glasses from fogging.
Ansell Masques BioClean™ Microflow™
Voiles doux et non stériles pour salle blanche avec bandeau et embout nasal, fabriqués avec une liaison de biochimie à ultrasons