Learn More
Nitritex™ Masque à liens BioClean MTA™
Choisissez un masque compatible ISO classe 4avec une excellente respirabilité. Le masque à liens Nitritex™ BioClean MTA™ possède une couche externe hydrophobe, une couche interne hydrophile et une très faible liaison. Comprend un embout nasal en acier inoxydable revêtu de plastique et des attaches en polypropylène.
25.48€ - 533.00€
Spécification
Type de produit | Cleanroom Face Mask |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Polypropylène |
Dimensions (L x l) | 95 x 210 mm |
Structure | 3 plis - Étanchéité ultrasonique ; Face extérieure : Polypropylène/polyéthylène non tissé ; Couche filtrante : Polypropylène, non tissé fondu-soufflé ; Face intérieure : Polypropylène/polyéthylène non tissé ; Attaches : Polypropylène ; Muserolle : Acier simple recouvert de polypropylène |
Code produit | Marque | Includes | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Includes | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15248258
|
Nitritex™
MTA210-0 |
25.48€
800 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||||
15258258
|
Nitritex™
MTA210-2 |
533.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
Description
- Masque à liens avec une excellente respirabilité
- Fabrication en 3 plis avec scellage par ultrasons
- Analyse du relargage de particules : Nombre moyen de particules - 19/minute (taille des particules : 0,2 - 5,0 microns). Méthode de test : ASTM F51-68 (1989)
- Propriétés physiques : Efficacité de filtration des particules (PFE) : > 98,8%
- Efficacité de filtration bactérienne (BFE) : >99%
- Chute de pression (Delta P) : 2,7
- Largeur : 95 mm
- Efficacité des filtres à particules : 98,8%
- Efficacité des filtres bactériens : 97 %
- Différentiel de pression : 2,7
Spécification
Cleanroom Face Mask | |
Polypropylène | |
3 plis - Étanchéité ultrasonique ; Face extérieure : Polypropylène/polyéthylène non tissé ; Couche filtrante : Polypropylène, non tissé fondu-soufflé ; Face intérieure : Polypropylène/polyéthylène non tissé ; Attaches : Polypropylène ; Muserolle : Acier simple recouvert de polypropylène | |
95 mm |
Blanc | |
95 x 210 mm | |
210 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitritex™ Masque à liens BioClean MTA™