Learn More
Ansell BioClean™ Sterile Pouch-Style Face Mask
Sterile pouch-style facemask with headloops offer breathability and comfort for added protection. Compatible with ISO Class 4 environments. Available with or without neckguard.
697.00€ - 733.00€
Spécification
Type de produit | Masque facial pour salle blanche |
---|---|
Couleur | Blanc |
Fastening Type | Bandeau |
Matériau | Polyester |
Dimensions | Étalon |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15238118
![]() |
Ansell
BDBS |
Fixations à l’arrière de la tête |
697.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12745935
|
Ansell
BDBS-G |
Protection du col |
733.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Le masque stérile est respirant, confortable et offre une protection accrue. Compatible avec les environnements ISO de classe 4. Disponible avec ou sans protège-cou.
- Sterile duckbill facemask is made from cleanroom compatible materials that provide high bacterial and particle filtration.
- Large breathing chamber for added wearer comfort.
- Ultrasonically sealed edges reduce risk of contamination.
- Complies with ISO 2859 and ISO 9001:2015.
- Features a malleable noseband for secure fit. Available with or without neckguard.
Spécification
Masque facial pour salle blanche | |
Bandeau | |
Étalon | |
301 x 100 mm | |
ISO 2859 | |
Oui | |
Animal Care, Adjusting Parts and Systems, Food Processing and Handling, Aseptic Filling and Labeling | |
4,1 in | |
Une pièce par sachet en PE intérieur scellé ; 20 sachets intérieurs par sachet en PE extérieurs scellés ; 10 sachets extérieurs par carton doublé (200 pièces) | |
0,3 μm (PFE), 3 μm (EFB) | |
BioClean™ DB | |
301 mm |
Blanc | |
Polyester | |
Stérile | |
Sachet, BDBS | |
Classe 10/ISO 4 | |
98,2 % (EFP), 97,9 % (EFB) | |
Oui | |
10,5 cm | |
Emballage individuel | |
High Bacterial, Particle and Viral Filtration Efficiency | |
12 in. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell BioClean™ Sterile Pouch-Style Face Mask