Learn More
Kolmi Hopen™ Masque médical anti-reflets Op-Air™ One Type IIR avec visière
Masque médical complet avec bande anti-reflets et embout nasal anti-buée.
Marque: Kolmi Hopen™ M34101MV-30
Informations supplémentaires : Poids : 1.33000kg
Description
- Tissu non tissé confortable et résistant
- Protection contre les liquides humains sous une pression de 16 kPa
- Le pliage anatomique réduit l’exposition au visage
- Pince-nez intégré et bande anti-réfléchissante pour réduire l’éblouissement
- Filtre sans fibre de verre
- Produit dans une salle blanche ISO 8 (contrôle des particules et microbiologique)
- Visière en polyester transparent avec traitement anti-buée des deux côtés
Spécification
Bleu | |
Polypropylène | |
(UE) 2017/745, ISO 9001, ISO 13485, EN 14683 | |
Médical | |
40 Paquets |
Attaches | |
175 x 95 mm | |
Oui | |
Oui |