Learn More
Ansell Kimtech™ M3 Pleat-Style Face Masks
Pleat-style mask available with earloops or soft ties. Suggested for use in ISO Class 3 and higher cleanroom environments.
307.00€ - 370.00€
Spécification
Type de produit | Masque facial pour salle blanche |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Polyéthylène |
Dimensions | Étalon |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Fastening Type | Largeur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Fastening Type | Largeur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11742473
![]() |
Ansell
62465 |
Contours d’oreille | 18 cm | 7,1 po |
370.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11348031
![]() |
Ansell
62452 |
Attaches | 23 cm | 9,1 po |
307.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Inner facing made of white BiCoSof™
- Nose piece made from fully enclosed, soft, malleable aluminum
- Outer facing made from clear polyethylene apertured film
Spécification
Masque facial pour salle blanche | |
Polyéthylène | |
Non stérile | |
Classe 1/ISO 3 | |
99,5% (EFP), 98,7% (EFB) | |
Oui |
Blanc | |
Étalon | |
Plissée, 62465 | |
Oui | |
Semi-conducteurs, disques durs, stockage de données, circuits intégrés | |
0,1 μm (PFE), 3 μm (EFB) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Kimtech™ M3 Pleat-Style Face Masks