Learn More
Nitritex™ Masque facial à attacher avec visière
Visière anti-buée optiquement transparente associée à un masque facial filtrant les bactéries à attacher, sans latex et peu pelucheux. Le masque facial à attacher Nitritex™ avec visière offre une efficacité de filtration supérieure, un confort, une respirabilité et une visière pour une protection supplémentaire.
Marque: Nitritex™ VFM210-T-SLOT
318.68 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Sans latex
- Masque peu pelucheux
- Efficacité de filtration des particules et des bactéries élevée
- Visière optiquement transparente
- Visière sans distorsion
- Visière anti-buée
- À attacher
- Conformes ISO classe 4 et compatibles grade A tel que défini dans les BPF de l’UE
- Muserolle en acier revêtu de plastique
Spécification
Masque facial avec visière | |
Stérile | |
ISO 9001:2008, ISO 2859 | |
210 x 95 mm | |
Masque facial à visière | |
100/sachet |
Blanc | |
Perforé avec attaches, VFM201 | |
Étanchéité ultrasonique à 3 plis, face extérieure : Polyester hydrophobe (non tissé), couche filtrante : Polyester fondu-soufflé, face intérieure : Polypropylène hydrophile/PE (non tissé), attaches : Polyester, fixations auriculaires : PUR | |
>96% | |
210 mm | |
95 mm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
230207-T | Certificat d'irradiation | 08/03/2024 | VFM210-T-SLOT |
230207-T | Certificat de conformité | 08/03/2024 | VFM210-T-SLOT |
220811-T | Certificat de conformité | 18/09/2023 | VFM210-T-SLOT |
220607-T | Certificat de conformité | 10/01/2023 | VFM210-T-SLOT |
220387-T | Certificat de stérilité | 14/12/2022 | VFM210-T-SLOT |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
27Heures
10Minutes
31Secondes
53Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %