Learn More
Hopen™ Masques pour salle blanche Iso Air avec contours d’oreille
GREENER_CHOICE
Les masques pour salles blanches ISO Air sont de grade B ISO 5 avec un confort optimal grâce aux élastiques doux et non irritants. Fabriqué avec l’approche Mass Balance à partir de matériaux recyclés.
76.60€ - 221.00€
Spécification
Type de produit Cleanroom Face Mask
Couleur Blanc
Fastening Type Contours d’oreille
Modèle Plissée, 60.712
Certifications/Conformité Grade B
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17714789
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Hopen™
60.712M
M
221.00€
400 pièces
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17704789
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Hopen™
60.712L
L
76.60€
400 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
Description
  • Faible émission de particules : Test Helmke drum pour une utilisation dans des salles blanches
  • Grande efficacité de filtration des particules, des bactéries et des virus
  • Adaptable aux utilisateurs et aux protocoles avec deux tailles disponibles
  • Les fixations à la tête améliorent le confort de l’utilisateur en le rendant plus facile à mettre
  • La technologie Softex limite le risque de contamination par les particules tout en réduisant le risque d’irritation cutanée pour l’utilisateur
  • La technologie d’élastique double et de pliage Origami garantit un ajustement optimal
  • Le pince-nez réglable et malléable empêche les lunettes de s’embuer
  • La gamme ISO AIR est fabriquée dans une salle blanche classée ISO 8
  • Fabriqué en France
Spécification
Spécification
Cleanroom Face Mask
Contours d’oreille
Grade B
> 99%
Blanc
Plissée, 60.712
Classe 100/ISO 5
Secteur
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hopen™ Masques pour salle blanche Iso Air avec contours d’oreille