Learn More
Fisherbrand™ 3-Ply Sterile Facemasks
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
17 cm
23 cm
Conditionnement:
200 pièces
Description
- Fabrication à partir d’une combinaison de films transparents perforés en polyéthylène et PTFE (polytétrafluoroéthylène) avec des attaches souples
- Fabrication conforme aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016
- Certifiés stériles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Masque facial pour salle blanche |
| Couleur | Blanc |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | Perforé avec attaches |
| Certifications/Conformité | Les masques sont rigoureusement testés et fabriqués dans un environnement certifié ISO 13485. Les tests sont validés par un laboratoire de contrôle indépendant. Ce produit n’est pas un dispositif médical au sens du règlement (UE) 2017/745/directive 93/42/CEE ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement (UE) 2016/425. Chaque lot est stérilisé conformément à la norme ISO 11137 et justifie un niveau d’assurance de stérilité SAL 10-6 conformément à la norme ISO 11137-2:2013. |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Usage industriel uniquement |
| Longueur (métrique) | 23 cm |