Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Masque facial de style poche certifié Kimtech™ M3
Masques type bec de canard offrant une meilleure respirabilité. Étanchéité parfaite réduisant la condensation pour une vision claire. Bon maintien et protection anti-espace réduisant les risques de contamination. Adaptés à une utilisation en salle blanche de classe ISO 3 ou supérieure.
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 62484
227.09 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Type bec de canard pour une meilleure respirabilité
- Étanchéité parfaite réduisant la formation de buée et garantissant une vision claire
- Bon maintien et protection anti-espace réduisant les risques de contamination
- Adaptés à une utilisation en salle blanche de classe ISO 3 ou supérieure
Spécification
Cleanroom Face Mask | |
Ties | |
Universal | |
Sachet, 62484 | |
Single-use | |
Oui |
Blanc | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
ISO 14001, ISO 9001 ; CE CAT I ; À usage industriel uniquement | |
3.0 micron |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
32Heures
18Minutes
44Secondes
40Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %