Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Anti-fog, Splash-resistant Medical Mask
Splash-resistant medical mask with anti-fog nose piece designed specially for those with sensitive skin.
7.35€
Spécification
Fastening Type | Attaches |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Dimensions (L x l) | 175 x 95 mm |
Modèle | Plissée |
Certifications / conformité (Europe) | CE, (UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17710199
|
Kolmi Hopen™
M34101F-30 |
Bleu |
7.35€
40 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17720209
|
Kolmi Hopen™
M34301F-30 |
Miel |
7.35€
40 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Prevents appearance of fogging on glasses
- Absorbs sweat and moisture for sensitive skin
- Very high breathability
Spécification
Attaches | |
175 x 95 mm | |
CE, (UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019 | |
Dentaire, médical | |
40 Paquets |
Polypropylène | |
Plissée | |
Oui | |
Oui |