Learn More
Ansell Masques BioClean™ Microflow™
Voiles doux et non stériles pour salle blanche avec bandeau et embout nasal, fabriqués avec une liaison de biochimie à ultrasons
769.00€ - 821.00€
Spécification
Type de produit | Masque facial pour salle blanche |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Polyéthylène |
Dimensions | Universel |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Fastening Type | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Fastening Type | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15258158
|
Ansell
BFV05 |
Bandeau | 100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 10 sachets extérieurs par carton doublé (1 000 pièces) |
769.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15268158
|
Ansell
BFV06 |
Boutons pression | 50 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 10 sachets extérieurs par carton (500 pièces) |
821.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Voile : Matériau non tissé thermabond peu pelucheux
- Liaison : Polyester hydroenchevêtré blanc
- Tourelle : Entièrement fermé, flexible, avec revêtement en aluminium malléable et plastique
- Bandeau : Polyester tubulaire
- L× l : 375 mm (15 po)×330 mm (13 po)
Spécification
Masque facial pour salle blanche | |
Polyéthylène | |
Non stérile | |
ISO 9001:2008, ISO 2859 | |
Oui | |
15 po | |
Voile facial BioClean™ Microflow |
Blanc | |
Universel | |
Voile, BFV05 | |
Classe 10 000/ISO 7 | |
Oui | |
37,5cm |