missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Medical Mask with Visor
The built-in visor of this medical mask helps protect the wearer from being splashed by biological fluids.
35.00€
Spécification
Fastening Type | Attaches |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Modèle | Masque combiné avec protection oculaire |
Certifications / conformité (Europe) | (UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17790199
|
Kolmi Hopen™
M34101V-30 |
Bleu |
35.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17740209
|
Kolmi Hopen™
M34301V-30 |
Miel |
35.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Protection against human liquids, bacteria, particles, and viruses
- Anatomical folding reduces exposure to face
- Inner layer designed to wick away moisture and sweat
- Transparent polyester visor with anti-fog treatment on both sides
Spécification
Attaches | |
Masque combiné avec protection oculaire | |
Oui | |
Oui |
Polypropylène | |
(UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 | |
Médical | |
25 Paquets |