Learn More
Kolmi Hopen™ Masque médical imprimé Op-Air™ One Type IIR avec attaches
Ce masque médical résistant aux éclaboussures est formulé avec une couche intérieure douce pour les peaux sensibles.
Marque: Kolmi Hopen™ M77100-GEO
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Protège l’environnement des gouttelettes de l’utilisateur
- Dispose d’un pliage Origami exclusif et d’une soudure Smile pour un meilleur confort et un ajustement parfait
- La couche intérieure Feeldry absorbe l’humidité pour éviter les réactions cutanées
- Destiné aux professionnels de la santé
- Peut également être porté par les patients pour réduire le risque de propagation de l’infection
Spécification
Géométrique | |
Polypropylène | |
(UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 | |
Oui |
Attaches | |
175 x 95 mm | |
Oui | |
40 Paquets |