Learn More
BCR™ Masques faciaux pour salle blanche
Les masques Berkshire offrent une efficacité de filtration tout en offrant un confort d’utilisation prolongé aux opérateurs et sont conçus pour protéger votre salle blanche ou votre environnement contrôlé contre la contamination humaine
651.00€ - 738.00€
Spécification
Type de produit | Masque facial pour salle blanche |
---|---|
Couleur | Bleu clair |
Matériau | Polypropylène |
Stérilité | Non stérile |
Certifications/Conformité | ASTM F2299, ASTM F2101 |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Dimensions | Type d’emballage | Fastening Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Dimensions | Type d’emballage | Fastening Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17871690
|
BCR™
BM180ELK25I |
180 x 90 mm | Medium | Conditionnement individuel | Contours d’oreille |
703.00€
1050 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17881690
|
BCR™
BM180ELK50B |
180 x 90 mm | Medium | Conditionnement en vrac | Contours d’oreille |
651.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17891690
|
BCR™
BM210ELK50B |
210 x 90 mm | Large | Conditionnement en vrac | Contours d’oreille |
704.08€
1500 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17801700
|
BCR™
BM210HBPU50B |
210 x 90 mm | Large | Conditionnement en vrac | Bandeau |
738.00€
1800 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Un corps de masque extra large réduit la surface de peau exposée et offre une meilleure couverture pour les plus grands visages
- Milieu filtrant : Le PP fondu-soufflé offre une efficacité de filtration supérieure des particules et des bactéries
- La liaison ultrasonique réduit la contamination et le dégazage
Spécification
Masque facial pour salle blanche | |
Polypropylène | |
ASTM F2299, ASTM F2101 | |
Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing |
Bleu clair | |
Non stérile | |
Class 10-100,000 (ISO 4-8) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BCR™ Masques faciaux pour salle blanche