Learn More
Veltek Masque de salle blanche stérile PF-4
Le masque PF-4 est composé de 3 couches de matériaux non tissés qui ont une couche souple pour prévenir les irritations cutanées ou les allergies. Un nez en métal revêtu maintient le masque. Ce masque est fabriqué dans un environnement propre et est traçable par lot.
Marque: Veltek PF-4SM-S-2-2029
Code nomenclature Nacres: HA.02
Informations supplémentaires : Poids : 5.44300kg
Description
- Les masques stériles sont conditionnés de façon individuelle et traçables par lot
- 10,0 à 20,0 kGy d’irradiation aux rayons gamma
- Les couches de surface hypoallergéniques et douces empêchent les irritations cutanées et les problèmes d’allergie
- Bandes OP à fixation à l’arrière sans silicone
- Les bandes à boucles liées par ultrasons assurent un masque plus propre, réduisant ainsi la contamination et le dégazage
Spécification
Masque facial | |
PP, rayonne | |
Certificat d’irradiation ; certificat de stérilité ; certificat de conformité ; traçable par lot | |
Date d’expiration du colis fermé de cinq ans. Conditionnement individuel | |
94,74 % selon EN 14683:2019 | |
Oui | |
500 / boîte |
Blanc | |
Stérile | |
Tissu non tissé à trois couches, nez en métal revêtu, fixation à l’arrière de la tête liée | |
Oui | |
Utilisation en salle blanche, utilisation en laboratoire, utilisation clinique | |
PF-4 |