Learn More
Kolmi Hopen™ Masque médical anti-buée Op-Air™ avec attaches
Masques médicaux anti-buée pour le personnel de santé, conçus pour empêcher la formation de buée sur les lunettes.
Marque: Kolmi Hopen™ M21101F-30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Milieu de filtration élevé (polypropylène)
- Couches (intérieures à extérieures) : polypropylène thermolié, polypropylène soufflé par fusion, polypropylène filé-lié
- Attaches et bords du masque souples et non tissés
- Le pliage anatomique limite l’exposition au visage
- Bande nasale intégrée
- Filtre sans fibre de verre
- Produit dans une salle blanche ISO 8 (contrôle des particules et microbiologique)
Spécification
Bleu | |
Polypropylène | |
Oui | |
Oui |
Attaches | |
(UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, EN ISO 9001 | |
Médical | |
50 Paquets |