Les tubes à centrifuger
Falcon™ Tubes à centrifuger coniques de 50 ml
Testés pour résister à des forces centrifuges de 16 000 de FCR dans un rotor entièrement pris en charge avec de l’eau à température ambiante. Les tubes à centrifuger coniques Corning™ Falcon de 50 ml sont idéals pour la centrifugation cellulaire, la pelletisation et la séparation par gradient de densité.
Falcon™ Tubes à centrifuger coniques de 15 ml
Testés pour résister à des forces centrifuges de 12 000 de FCR (polypropylène) ou de 1 800 de FCR (polystyrène) dans un rotor entièrement pris en charge avec de l’eau à température ambiante. Les tubes à centrifuger coniques Corning™ Falcon™ de 15 ml sont idéals pour la centrifugation cellulaire, la granulation et la séparation par gradient de densité.
Fisherbrand™ Tubes à centrifuger coniques en PP Easy Reader™
L’impression des graduations noires sur fond transparent assure une lecture précise
Corning™ Tubes à centrifuger avec bouchon CentriStar™
Comprennent bouchon CentriStar™ à dessus plat facile à mettre et à retirer et offrent une meilleure ergonomie avec des rainures plus larges et un bord roulé facilitant la préhension. Tubes à centrifuger Corning™ avec bouchons CentriStar™ offrent une conception anti-fuite basée sur une technologie de bouchon révolutionnaire qui élimine pratiquement toutes les infiltrations lors d’une utilisation dans les conditions recommandées.
Corning™ Tubes à centrifuger en PP
Fabriqués en PP transparent pour une résistance chimique supérieure. Les tubes à centrifuger en PP Corning™ constituent une solution idéale pour les besoins de centrifugation.
Eppendorf™ Tubes™ 5.0 mL
Utilisez ces tubes pour un traitement sûr et simple des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml. Les tubes Eppendorf™ représentent une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens.
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger coniques et stériles en polypropylène Nunc™ de 15 ml et 50 ml
Ces tubes coniques de qualité supérieure sont respectueux de l’environnement et permettent une traçabilité accrue avec la plus grande zone d’écriture sur le marché.
Eppendorf™ Tubes Eppendorf™ Tubes coniques
Utilisez ces tubes pour un traitement sûr et simple des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml. Les tubes Eppendorf™ représentent une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens.
Thermo Scientific™ Tubes de centrifugeuse grande vitesse en PPCO Nalgene™ Oak Ridge
Visualisez facilement le contenu de ces tubes de centrifugeuse grande vitesse en PPCO transparents Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge.
Thermo Scientific™ Nunc™ 200mL Centrifuge Tube
Traitez de grands lots plus facilement grâce aux tubes à centrifuger 200 ml Nunc, fabriqués à partir de résines d’une grande pureté et capables de résister à des forces centrifuges allant jusqu’à 7 000 RCF.
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polycarbonate grande vitesse Nalgene™ Oak Ridge
Effectuez un très grand nombre d’applications grâce à l’excellente résistance mécanique des tubes à centrifuger à grande vitesse en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge.
Fisherbrand™ Tubes à centrifuger coniques en polyéthylène téréphtalate Easy Reader™
Fabriqués avec du PET pour une clarté exceptionnelle
Falcon™ Tubes à centrifuger en PP
Fabriqués en PP pour offrir une résistance chimique et thermique élevée. Les tubes à centrifuger en PP Corning™ Falcon™ sont testés pour résister à une force de centrifugation de 7500 xg.
Corning™ Rembourrages pour tubes à centrifuger en polyéthérimide
Le support amortissant pour tubes procure le soutien nécessaire pendant la centrifugation et empêche les tubes de gros volume de tomber.
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger jetables en plastique Nunc™
Maintenez un haut niveau de précision tout en augmentant la sécurité de votre laboratoire grâce à ces tubes à centrifuger jetables en plastique, qui constituent une excellente alternative au verre.
Corning™ Tubes à centrifuger en PE téréphtalate (PET)
Fabriqués en PET rigide transparent pour une visibilité maximale. Les tubes à centrifuger en PE téréphtalate (PET) Corning™ possèdent des fonds coniques et des bouchons à joint en PE haute densité, offrant ainsi un tube à centrifuger de première qualité.
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™ de 50 ml
Ce tube conique standard TIMAX™ est gradué et réutilisable.
Corning™ Tube à centrifuger pour mini-bioréacteur
Solution idéale pour optimiser les processus à haut débit dans le cadre de la culture de cellules en suspension
Thermo Scientific™ Tubes de centrifugeuse grande vitesse Nalgene™ Oak Ridge
Centrifugez des produits chimiques corrosifs à haute vitesse jusqu’à 50,000 xg avec ces tubes, adaptés aux extractions au chloroforme et au phénol dans des machines réfrigérées.
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger filetés réutilisables Kimble™ Kontes™ KIMAX™
La paroi épaisse supporte des vitesses de centrifugation élevées
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger à grande vitesse et fond rond en PPCO, Nalgene™
Améliorez l’adaptation aux rotors et les performances grâce aux tubes à centrifuger à grande vitesse et fond rond en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ dotés d’une épaisseur de parois et d’un diamètre uniformes.
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger coniques gradués en polypropylène Nalgene™
Effectuez vos applications grâce à ce tube qui associe les performances supérieures de séparation et de précipitation des tubes à fond conique à l’étanchéité d’un tube Oak Ridge.
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger grande vitesse en PPCO Nalgene™ Oak Ridge avec bouchon d’étanchéité
Les tubes à centrifuger grande vitesse en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge avec bouchon d’étanchéité permettent de voir aisément les contenus.
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™ de 50 ml avec bouchons à vis
Ce tube conique standard KIMAX™ est gradué et réutilisable et est fourni avec un bouchon à vis finition filetée 24-410 GPI.
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™, capacité de 15 ml
Résistant à centrifugation jusqu’à 2980 FCR
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polysulfone Nalgene™ Oak Ridge avec bouchons hermétiques
Les tubes à centrifuger en polysulfone Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge solides et transparents, dotés d’une résistance accrue aux acides et aux bases, permettent de voir aisément les contenus.
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger forte résistance réutilisables Kimble™ Kontes™ KIMAX™
Chimiquement renforcé pour obtenir une plus grande résistance mécanique
DWK Life Sciences Tube à centrifuger lisse réutilisable Kimble ™ avec bouchons à vis
Avec bouchon à vis phénolique noir revêtu de PTFE / caoutchouc
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™, capacité de 200 ml
Les tubes sont faits en verre borosilicaté conformément aux spécifications de la norme ASTM E438, type I, classe A ou B sur les exigences en matière de verre.
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger pour huile et altération (indice de point final) de 100 ml et 8 po Kimble™ KIMAX™
Utilisation possible pour la détermination des résidus dans les gaz de pétrole liquéfiés (GPL), méthode ASTM D2158.
Les tubes à centrifuger sont des éléments essentiels pour l’isolation, la stratification ou la séparation en gradients de densité d’échantillons lors de l’utilisation de centrifugeuses et de microcentrifugeuses. Ils possèdent de multiples applications dans le domaine de la biologie (en particulier la culture cellulaire et la microbiologie), la chimie, les soins de santé cliniques et l’environnement industriel en général.
Les tubes à centrifuger sont spécialement conçus pour résister à une force centrifuge relative (FCR) très élevée : jusqu’à 20 000 xg FCR pour certains types de tubes.
Les tubes à centrifuger en plastique peuvent être fabriqués en polyéthylène téréphtalate (PET), en polypropylène, en copolymère de polypropylène (PPCO), en polycarbonate ou en polystyrène. Les tubes en polypropylène et en PPCO sont autoclavables et apportent une résistance aux produits chimiques et une force mécanique excellentes. Les tubes en polycarbonate, en PET et en polystyrène offrent une transparence optique et une jetabilité exceptionnelles. Les tubes en plastique sont également disponibles en versions teintées pour protéger les échantillons sensibles à la lumière.
Les tubes à centrifuger sont également fabriqués en verre, en particulier en verre borosilicaté. Les tubes à centrifuger en verre ont divers avantages : ils sont réutilisables et durables, tout en possédant une bonne résistance thermique et aux produits chimiques avec de faibles taux de matières extractibles.
Les tubes à centrifuger sont généralement disponibles pour des capacités allant de quelques millilitres à 50 ml. Les tubes à centrifuger peuvent être fournis avec des capuchons en plastique, qui peuvent être étanches, à vis, à bouchon ou à pression. Certains tubes à centrifuger nécessitent un adaptateur approprié pour être compatibles avec des modèles de rotor spécifiques.
Les tubes à centrifuger sont disponibles en différentes formes et en différents styles, notamment avec une base ronde pour des applications à usage général ou avec une base conique pour récupérer plus facilement l’échantillon ou le culot après la centrifugation. Certains tubes sont aussi autostables grâce à une base plate. Les tubes à centrifuger peuvent également être gradués avec une étiquette inscriptible pour un étiquetage et une identification simples, et les tubes conçus pour des applications de culture cellulaire sont fournis stériles.