Learn More
- Home
- Products
- Tubes
- Tubes à centrifuger
- Corning™ Tubes à centrifuger avec bouchon CentriStar™
Corning™ Tubes à centrifuger avec bouchon CentriStar™
Code produit. p-193402
Tous les produits Corning Produits
Code produit. 10334131
Marque: Corning™ 430828
Utilisez le code promo "24141" pour bénéficier de cette offre.
Description
La conception anti-fuite est basée sur une technologie de bouchon révolutionnaire qui élimine pratiquement toutes les infiltrations lors d’une utilisation dans les conditions recommandées. Comprennent un bouchon CentriStar™ à dessus plat facile à mettre et à retirer ; offrent une meilleure ergonomie avec des rainures plus larges et un bord roulé facilitant la préhension.
Performances supérieures
- Plage de températures de -80°C à 120°C
- Fonds coniques
- Fabriqués en polypropylène vierge transparent de qualité médicale (PP) pour une excellente visibilité et une excellente résistance
- Stériles, certifiés exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Grande pastille de marquage blanche et graduations imprimées en noir
- Durée de conservation de 5 ans
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
- Certifications et labels de qualité
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | Sans DNAse ni RNAse |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Diamètre (impériale) extérieur | 1,2 in |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre par carton | 500 |
| Nb par paquet | 25 |
| Conditionnement | Rack |
| Stérilité | Stérile |
| Forme | Conique |
| Longueur (métrique) | 114 mm |
| Capacité (impériale) | 1,69 oz. |
| Forme du fond | Conique |
| Type de bouchon | CentriStar |
| Closure Included | Oui |
| Writing Area | Grande zone de marquage blanche |
| Diamètre (métrique) | 29,1 mm |
| Graduations | 5 à 50 ml par incréments de 2,5 ml |
| Type de produit | Tube à centrifuger |
| FCR max. | 17 000 x g |
| Mostrar más Mostrar menos |
Sugerencias de productos
Ces alternatives pourraient vous intéresser
-
Economie de 30.00€Code produit. 10788561 -
Economie de 12.00€Code produit. 16644052 -
Economie de 4.00€Code produit. 10203001 -
Economie de 2.00€Code produit. 11763274 -
Code produit. 11512303 -
Code produit. 11819650 -
-
Code produit. 11317211 -
Code produit. 16624022 -
-
-
Code produit. 17725004 -
-
Documentos
Product Information
Product Information
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
|---|---|---|---|
| Numéro de lot19725014 | Type de certificatCertificat de conformité | Date13/11/2025 | Code produit430828 |
| Numéro de lot19625090 | Type de certificatCertificat de conformité | Date23/10/2025 | Code produit430828 |
| Numéro de lot19625090 | Type de certificatCertificat de qualité | Date31/10/2025 | Code produit430828 |
| Numéro de lot19325021 | Type de certificatCertificat de qualité | Date31/10/2025 | Code produit430828 |
| Numéro de lot06025071 | Type de certificatCertificat de qualité | Date31/10/2025 | Code produit430828 |
- 1
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.