Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger jetables en plastique Nunc™
Maintenez un haut niveau de précision tout en augmentant la sécurité de votre laboratoire grâce à ces tubes à centrifuger jetables en plastique, qui constituent une excellente alternative au verre.
167.44€ - 495.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Type de produit | Tube à centrifuger |
FCR max. | 3000 x g |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Forme du fond | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Forme du fond | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10254501
|
Thermo Scientific™
341661 |
4 mL | Rond | Non stérile |
296.00€
3600 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10585021
![]() |
Thermo Scientific™
342919 |
12 mL | Rond | Non stérile |
287.00€
1200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10604032
|
Thermo Scientific™
343141 |
12 mL | Rond | Stérile |
167.44€
500 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10020571
![]() |
Thermo Scientific™
343923 |
5 mL | Rond | Non stérile |
495.00€
3000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10517061
|
Thermo Scientific™
345608 |
14 mL | Conique | Stérile |
170.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10447991
|
Thermo Scientific™
355581 |
14 mL | Conique | Non stérile |
478.00€
1800 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Maintenez un haut niveau de précision tout en augmentant la sécurité de votre laboratoire grâce aux tubes à centrifuger jetables en plastique Thermo Scientific™ Nunc™, qui constituent une excellente alternative au verre. Les tubes sélectionnés ont fait lʼobjet de tests sur la force centrifuge relative (FCR). Les produits de laboratoire Nunc sont fabriqués en résine dʼune grande pureté et sont moulés à lʼaide de nos processus à la pointe de la technologie.
Caractéristiques :- Les tubes en polyéthylène (PE) et en polypropylène (PP) sont particulièrement utiles dans le domaine de la sérologie, où la faible adsorption des protéines revêt une grande importance.
- Les tubes en polystyrène (PS) sont transparents et adaptés à un vaste éventail dʼapplications.
- Les tubes en polypropylène et en polyéthylène présentent une bonne résistance aux produits chimiques ainsi qu’une résistance mécanique élevée.
- Différents types de bouchons sont disponibles pour une grande variété dʼapplications et sʼadaptent à la plupart des centrifugeuses standard.
Contient :
Réf. 343141, 345608 : livrés avec bouchons montés pour travaux stériles.
Spécification
Oui | |
Polystyrène | |
Tube à centrifuger | |
3000 x g |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.