Tubes
Falcon™ Tubes à centrifuger coniques de 50 ml
Testés pour résister à des forces centrifuges de 16 000 de FCR dans un rotor entièrement pris en charge avec de l’eau à température ambiante. Les tubes à centrifuger coniques Corning™ Falcon de 50 ml sont idéals pour la centrifugation cellulaire, la pelletisation et la séparation par gradient de densité.
Falcon™ Tubes à centrifuger coniques de 15 ml
Testés pour résister à des forces centrifuges de 12 000 de FCR (polypropylène) ou de 1 800 de FCR (polystyrène) dans un rotor entièrement pris en charge avec de l’eau à température ambiante. Les tubes à centrifuger coniques Corning™ Falcon™ de 15 ml sont idéals pour la centrifugation cellulaire, la granulation et la séparation par gradient de densité.
Fisherbrand™ Tubes à centrifuger coniques en PP Easy Reader™
L’impression des graduations noires sur fond transparent assure une lecture précise
Corning™ Tubes à centrifuger avec bouchon CentriStar™
Comprennent bouchon CentriStar™ à dessus plat facile à mettre et à retirer et offrent une meilleure ergonomie avec des rainures plus larges et un bord roulé facilitant la préhension. Tubes à centrifuger Corning™ avec bouchons CentriStar™ offrent une conception anti-fuite basée sur une technologie de bouchon révolutionnaire qui élimine pratiquement toutes les infiltrations lors d’une utilisation dans les conditions recommandées.
Eppendorf™ Tubes DNA LoBind
Optimisez la récupération des acides nucléiques dans les échantillons en réduisant significativement la liaison des échantillons à la surface. Les tubes Eppendorf™ DNA LoBind conviennent parfaitement à la préparation et au stockage à long terme des échantillons.
Falcon™ Tubes en polypropylène à fond rond
Fabriqués en PP pour offrir une excellente résistance chimique et thermique. Les tubes en polypropylène à fond rond Corning™ Falcon™ sont testés pour résister à des forces centrifuges de 3000 x g.
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation Premium : 2,0 ml
Les bouchons à clipser à dessus plat constituent un joint fiable, sûr et étanche même en cas d’ébullition prolongée
Corning™ Tubes à centrifuger en PP
Fabriqués en PP transparent pour une résistance chimique supérieure. Les tubes à centrifuger en PP Corning™ constituent une solution idéale pour les besoins de centrifugation.
Tubes en PS à base circulaire de 10 ml Gosselin™
Fabrication en PS. Les tubes en PS à base circulaire de 10 ml Gosselin™ conviennent aux applications cliniques, agroalimentaires et industrielles.
Eppendorf™ Tubes™ 5.0 mL
Utilisez ces tubes pour un traitement sûr et simple des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml. Les tubes Eppendorf™ représentent une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens.
Tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™
Fabriqués en PS ou en PP. Les tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™ ont une forme arrondie.
Fisherbrand™ Flacons de stockage cryogéniques à filetage externe et interne
Choix de flacons à filetage externe avec bouchons en PEHD pour les applications aseptiques, ou de flacons à filetage interne équipés de bouchons en PP avec joint en silicone pour une étanchéité garantie
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation Premium : 0,6 ml
Les bouchons à clipser à dessus plat constituent un joint fiable, sûr et étanche même en cas d’ébullition prolongée
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger coniques et stériles en polypropylène Nunc™ de 15 ml et 50 ml
Ces tubes coniques de qualité supérieure sont respectueux de l’environnement et permettent une traçabilité accrue avec la plus grande zone d’écriture sur le marché.
Eppendorf™ Tubes Eppendorf™ Tubes coniques
Utilisez ces tubes pour un traitement sûr et simple des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml. Les tubes Eppendorf™ représentent une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens.
Falcon™ Tubes en PS à fond rond
Fabriqués en PS optiquement transparent pour faciliter la visualisation de l’échantillon. Les tubes en PS à fond rond Corning™ Falcon™ sont largement utilisés et référencés dans les protocoles de laboratoire.
Corning™ Cryotubes à filetage interne et externe
En PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes. Les flacons cryogéniques à filetage externe Corning™ sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d’échantillons biologiques précieux.
Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nalgene™ pour stockage général de longue durée
Optimisez vos techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nalgene™ à filetage externe pour stockage à long terme. Ils conviennent parfaitement au stockage général dans les laboratoires et pour la recherche.
Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nunc™ pour culture cellulaire et mise en banque de matériel biologique
Du stockage à basse température général au stockage dans l’azote liquide en phase vapeur, utilisez les tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nunc™ pour culture cellulaire et mise en banque de matériel biologique pour stocker vos échantillons.
Tubes en PP à base circulaire de 10 ml Gosselin™
En PP. Les bouchons pour tubes en PP à base circulaire de 10 ml Gosselin™ sont vendus séparément.
Thermo Scientific™ Tubes et bouchons bombés, barrette de 8
Optimisez la PCR et la qPCR avec ces barrettes de tubes de 0,2 ml, disponibles en 8 tubes par barrette en plusieurs couleurs ou 12 tubes par barrette.
Thermo Scientific™ Tubes, 0,2 ml, à bouchon plat
Tubes individuels de 0,2 ml avec bouchon à clipser plat ou bombé fixés, disponible dans une variété de couleurs
Fisherbrand™ Bandes de tube PCR 0,2 ml
Compatibles avec les thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits
Thermo Scientific™ Racks et tubes de microtitration, dépolis, rack robotique
Scellez hermétiquement les tubes de microtitration pour le stockage grâce à ces barrettes de bouchons en PE, à utiliser avec les racks pour tubes de titration MCT de 1.2 ml.
Thermo Scientific™ Tubes de centrifugeuse grande vitesse en PPCO Nalgene™ Oak Ridge
Visualisez facilement le contenu de ces tubes de centrifugeuse grande vitesse en PPCO transparents Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge.
Greiner Bio-One Tubes à essai à fond conique en PP
Fabriqués en PP pour offrir une excellente résistance aux produits chimiques et aux températures élevées. Les tubes à essai à fond conique en PP Greiner Bio-One™ conviennent au stockage d’échantillons chimiques et biologiques.
Fisherbrand™ Tubes PCR de 0,2 ml
Avec bouchon à “fermeture par pression” intégral
Fisherbrand™ Microtubes Low-Retention siliconés
Le couvercle Snap-Cap™ offre une étanchéité parfaite—même sur de longues périodes
Gosselin™ Bouchons de tubes
Adaptés pour différentes utilisations de tubes et applications. Les bouchons pour tube Gosselin™ sont proposés dans des versions droites, à ailettes, à jupe ou à vis et sont en plastique PE.
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3
Utilisez des tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™ en laboratoire. Ils sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.