Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 200mL Centrifuge Tube
Traitez de grands lots plus facilement grâce aux tubes à centrifuger 200 ml Nunc, fabriqués à partir de résines d’une grande pureté et capables de résister à des forces centrifuges allant jusqu’à 7 000 RCF.
Marque: Thermo Scientific™ 376813
354.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Traitez de grands lots plus facilement grâce aux tubes à centrifuger 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™, fabriqués à partir de résines d’une grande pureté et capables de résister à des forces centrifuges allant jusqu’à 7 000 RCF.
Tube à centrifuger conique gradué• Supporte la congélation
• Apyrogène, conforme pharmacopée USP classe VI
• Tube PP exempte de DNase et de RNase
• Tube polybutadiènestyrène PBS, apyrogène et non autoclavable ou polypropylène PP autoclavable
• Portoir en polystyrène expansé blanc, isolant
• Bouchon vissant polyéthylène basse densité LDPE pour bouteille 200mL, non autoclavable
• Bouteille 200mL, bouchon entrant
• Graduations moulées 1, 3, 5, 10, 20, 30mL puis tous les 25mL entre 50 et 175mL
• Bouchon entrant
• Tube stérile en vrac
• Le carton
Spécification
Conforme aux normes USP classe VI | |
Polypropylène | |
4 | |
Conique | |
Bouchon de type capsule | |
Tube à centrifuger |
200 ml | |
48 | |
Stérile | |
Conique | |
60 mm | |
7000xG |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Promotion de la biologie cellulaire
Découvrez comment vous pouvez maximiser vos économies et faire passer vos recherches à la vitesse supérieure grâce à nos produits haut de gamme Gibco et Thermo Scientific.Code promotionnel: 24071Expire: 2025-06-30