Learn More
Fisherbrand™ Tubes à centrifuger coniques en polyéthylène téréphtalate Easy Reader™
Fabriqués avec du PET pour une clarté exceptionnelle
165.00€ - 219.00€
Spécification
Certifications/Conformité | 95 kPa |
---|---|
Matériau | PET |
Comprend | Graduations noires |
Nbre par carton | 500 |
Conditionnement | Rack |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11879640
|
Fisherbrand™
430038 |
15 ml | 0,5 ml | 17 mm | 119 mm |
165.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11839650
|
Fisherbrand™
430047 |
50 mL | 5 mL | 28 mm | 115 mm |
219.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les tubes à centrifuger en polyéthylène téréphtalate coniques Fisherbrand™ Easy Reader™ facilitent la lecture des graduations. Fabriqué avec du PET pour une clarté exceptionnelle.
- Apyrogènes
- Fonds coniques
- Grande zone de marquage
- Bouchon à joint
- Avec graduations noires et zone de marquage blanche
- Les tubes de 15 ml (n° de cat. 05-539-1) sont gradués en sous-divisions de 0,5 ml de 2 à 14,5 ml
- Les tubes de 50 ml (n° de cat. 05-539-10) sont gradués par incréments de 5 ml de 5 à 50 ml
- La plage de températures de fonctionnement recommandée pour le polypropylène et le PET est la même (0 à 40°C)
Informations sur la commande
Emballés dans des racks en mousse
Spécification
95 kPa | |
Graduations noires | |
Rack | |
Conique | |
Bouchon à joint | |
Tube à centrifuger |
PET | |
500 | |
Stérile | |
Conique | |
Pastille de marquage blanche | |
3600 x g |