Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de centrifugeuse grande vitesse en PPCO Nalgene™ Oak Ridge
Description
Visualisez facilement le contenu de ces tubes à centrifuger à grande vitesse en PPCO transparents au contact Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Les tubes translucides en copolymère de polypropylène présentent également une excellente résistance mécanique.
Caractéristiques :
- Résistance aux produits chimiques supérieure à celle du polycarbonate
- Autoclavage répété possible : ces tubes durent plus longtemps que les tubes en polycarbonate soumis à un autoclavage répété
- Peuvent être utilisés dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées pouvant atteindre 50 000 x g ; les tubes Réf. 3119-0050 peuvent être centrifugés jusqu’à 100 605 x g s’ils sont équipés d’un bouchon d’étanchéité
- Livrés avec des bouchons en polypropylène sans revêtement, faciles à nettoyer et offrant une étanchéité dans des conditions normales jusqu’à 10 000 x g
- Pour garantir l’étanchéité à des vitesses pouvant atteindre >10 000 x g, utilisez un ensemble de bouchons hermétiques (vendu séparément)
- Leur structure étanche† assure un stockage plus sécurisé des échantillons
Informations de commande :
Ensembles de bouchons hermétiques en option disponibles pour des tailles spécifiques. Utilisez les bouchons DS3132-0020 (pour les tubes de 26 et 30 ml) et DS3132-0024 (pour les tubes de 50 ml). La capacité réelle jusqu’au rebord de 3119-0050 est de 42 ml.
Specifications
Specifications
| Matériau du bouchon | PP (polypropylène) |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Copolymère de polypropylène (PPCO) |
| Nbre par carton | 100 |
| Nb par paquet | 10 |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Rond |
| Longueur (métrique) | 80,5 mm |
| Forme du fond | Rond |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.