Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger en polypropylène, stériles
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-3663675 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
250 ml
500 mL
FCR max.:
12 000 x g
15 500 x g
3000 x g
6000 x g
Type de bouchon:
Bouchon à joint
CentriStar
Néant
Sans bouchon
Conditionnement:
102 pièces
36 pièces
500 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11323785
Brand: Corning™ 431470
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabriqués en PP transparent pour une résistance chimique supérieure. Les tubes à centrifuger en PP Corning™ constituent une solution idéale pour les besoins de centrifugation.
  • Les tubes à centrifuger Corning sont dotés de graduations imprimées noires et d’une grande pastille de marquage blanche.
  • Disponible avec votre choix de styles de bouchons : le bouchon avancé Corning CentriStarTM ou le bouchon original.
  • Stériles. Sans RNAse / DNAse.
  • Apyrogènes.
  • Pression de 95 kPa (14 psi) testée – Bouchon à joint uniquement.
PP = polypropylène, PET = polyéthylène téréphtalate, FCR = force centrifuge relative (x g).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Sans DNAse ni RNAse
Diamètre (impériale) extérieur 0,7 in
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 15 ml
Jetable Oui
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 500
Nb par paquet 25
Conditionnement Sans rack
Stérilité Stérile
Forme Conique
Longueur (métrique) 118 mm
Capacité (impériale) 0,507 oz.
Forme du fond Conique
Type de bouchon Sans bouchon
Closure Included Non
Writing Area Grande zone de marquage blanche
Diamètre (métrique) 17,5 mm
Graduated Oui
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 12 000 x g