Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger forte résistance réutilisables Kimble™ Kontes™ KIMAX™
Chimiquement renforcé pour obtenir une plus grande résistance mécanique
103.00€ - 569.00€
Spécification
Jetable | Non |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
FCR max. | 13 100 x g |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17885042
|
DWK Life Sciences
45600-15 |
15 ml | 102 mm | 18 mm |
272.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11736923
|
DWK Life Sciences
45600-30 |
30 mL | 106 mm | 24 mm |
569.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11844005
|
DWK Life Sciences
45500-15 |
15 ml | 102 mm | 18 mm |
103.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11875824
|
DWK Life Sciences
45310-50100 |
30 mL | 106 mm | 24 mm |
292.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Chimiquement renforcés pour obtenir une plus grande résistance mécanique
- En verre borosilicaté KIMAX de type 1 et de classe B
- Peut être centrifugé jusqu’à 13 100 x g avec un manchon adaptateur en caoutchouc
- Résistance à des températures pouvant atteindre 300°C
Spécification
Non | |
Verre borosilicaté | |
13 100 x g |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger forte résistance réutilisables Kimble™ Kontes™ KIMAX™