Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger à grande vitesse et fond rond en PPCO, Nalgene™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4526071
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
12 ml
15 ml
16 ml
38 ml
50 ml
100 ml
Longueur (métrique):
88.1 mm
98,6 mm
102 mm
102.1 mm
102.4 mm
112,8mm
163,1 mm
Diamètre (métrique):
15,8 mm
15,8mm
17,8 mm
25,2 mm
28,4 mm
28,5 mm
31,5 mm
missing translation for 'unitSize'
10 pièces
100 pièces
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Les tubes doivent être remplis à au moins 80 % de leur capacité pour fonctionner correctement.
Artikelnummer. 10058730
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 31100120
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Les tubes doivent être remplis à au moins 80 % de leur capacité pour fonctionner correctement.
Améliorez l’adaptation aux rotors et les performances grâce à ces tubes à centrifuger grande vitesse à fond rond en PPCO dotés d’une épaisseur de paroi et d’un diamètre uniformes.
Améliorez l’adaptation aux rotors et les performances grâce à ces tubes à centrifuger grande vitesse à fond rond en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ dotés de parois épaisses et d’un diamètre uniformes. Ces tubes présentent une excellente résistance aux produits chimiques.
Caractéristiques
  • Fonds ronds adaptés aux rotors à grande vitesse dans les centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées
  • Technique de moulage assurant une épaisseur uniforme des parois et une solidité accrue
  • Un diamètre uniforme (sans rétreint) pour un meilleur ajustement au rotor et une meilleure tolérance de la force centrifuge
  • Tubes de 50 et 100 ml disponibles avec rebord pour une extraction plus facile des alvéoles des rotors
  • Choix économique : ces tubes peuvent également servir de tubes à essai
  • Durée de vie supérieure à celle des tubes en polycarbonate dans des conditions d’autoclavage répété
Informations de commande :
Fournis sans bouchon ; bouchons à ajustement par friction disponibles séparément (série DS3111)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacité (métrique) 12 ml
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Nbre par carton 100
Nb par paquet 10
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Longueur (métrique) 102.1 mm
Forme du fond Rond
Writing Area No
Diamètre (métrique) 15,8 mm
Graduated Non
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 50,000 x G
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt