Learn More
Falcon™ Tubes à centrifuger en PP
Fabriqués en PP pour offrir une résistance chimique et thermique élevée. Les tubes à centrifuger en PP Corning™ Falcon™ sont testés pour résister à une force de centrifugation de 7500 xg.
114.56€ - 121.08€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Diamètre (impériale) extérieur | 2,4 in |
Couleur | Transparent |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec | Pour une précision volumétrique, le traitement des fluides aseptiques et les tests de stérilité et pyrogénicité |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10350771
![]() |
Falcon™
352076 |
175 mL | 118 mm |
114.67€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12776678
![]() |
Falcon™
352076 |
175 mL | 118 mm |
114.56€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10733501
![]() |
Falcon™
352075 |
225 mL | 137 mm |
121.08€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Bouchon à joint à vis en PE
- Graduations moulées
- FCR max : 7500 x g
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Informations sur la commande
Conditionnement 48/sachet.
Spécification
Bleu | |
Transparent | |
Pour une précision volumétrique, le traitement des fluides aseptiques et les tests de stérilité et pyrogénicité | |
48 | |
Stérile | |
Conique | |
Oui | |
7500 x g |
2,4 in | |
Polypropylène | |
Graduations moulées | |
8 | |
Conique | |
61 mm | |
Tube à centrifuger |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Falcon™ Tubes à centrifuger en PP