Learn More
Falcon™ Tubes à centrifuger coniques de 15 ml
Testés pour résister à des forces centrifuges de 12 000 de FCR (polypropylène) ou de 1 800 de FCR (polystyrène) dans un rotor entièrement pris en charge avec de l’eau à température ambiante. Les tubes à centrifuger coniques Corning™ Falcon™ de 15 ml sont idéals pour la centrifugation cellulaire, la granulation et la séparation par gradient de densité.
137.67€ - 209.71€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, FDA, CFR |
---|---|
Couleur de bouchon | Bleu |
Diamètre (impériale) extérieur | 0,7 in |
Couleur | Transparent |
Capacité (métrique) | 15 ml |
Includes: Bouchons étanches bombés bleus (filetés pour une adaptation parfaite aux tubes Corning Falcon uniquement). 14-959-53A fourni avec un rack.
Code produit | Marque | Conditionnement | Matériau | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Matériau | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11507411
![]() ![]() |
Falcon™
352196 |
En vrac, rack inclus | Polypropylène | 12 000 x g |
137.67€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10263041
![]() |
Falcon™
352095 |
En vrac | Polystyrène | 1800 x g |
183.51€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10773501
![]() |
Falcon™
352096 |
En vrac | Polypropylène | 12 000 x g |
202.87€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10468502
![]() |
Falcon™
352099 |
Rack | Polystyrène | 1800 x g |
209.71€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10136120
![]() ![]() |
Falcon™
352097 |
Rack | Polypropylène | 12 000 x g |
200.97€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Conviennent aux applications de biologie moléculaire, notamment la concentration de bactéries pour l’isolement d’ADN, la purification et la précipitation des acides nucléiques, le stockage des échantillons (température ambiante de -4 à +60°C) et la centrifugation des précipités.
- Exempts de DNAse et de RNAse
- Les graduations bleu foncé par incréments de 0,5 ml sont visibles avec des échantillons clairs ou troubles
- Surface d’écriture blanche résistante aux solvants
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma, apyrogène
- Les bouchons à joint à dôme fileté 20 mm en PEHD bleu fournis offrent un joint étanche sur toute la circonférence
Polypropylène clarifié
- Résistant aux alcools et aux solvants organiques légers (non recommandés pour les procédures d’extraction)
- Paroi translucide pour une bonne visualisation
- Stable entre -80°C et 121°C
- (Résiste aux forces centrifuges jusqu’à 12 000 x g de FCR
- Optiquement transparent pour faciliter la visualisation de l’échantillon
- Stable de 4°C à 60°C (39°F à +140°F)
- Résiste à des forces centrifuges jusqu’à 1 800 x g de FCR
Informations sur la commande
Disponibles en sachets ou en racks en polystyrène recyclables.
Compliance
Fabriqué selon la norme ISO 9001:2000 et la FDA Quality System Regulation dans le chapitre 1, titre 21, section 820 du CFR. Dispositif médical de classe I.
Spécification
ISO 9001:2000, FDA, CFR | |
0,7 in | |
15 ml | |
Stérile | |
120 mm | |
Conique | |
17 mm | |
Tube à centrifuger |
Bleu | |
Transparent | |
500 | |
Conique | |
0,507 oz. | |
Pastille de marquage blanche | |