Learn More
Eppendorf™ Tubes™ with Snap Cap 5.0 mL - Microtube
GREENER_CHOICE
Utilisez ces tubes pour un traitement sûr et simple des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml. Les tubes Eppendorf™ représentent une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens.
54.62€ - 173.69€
Spécification
Matériau du bouchon Polypropylene
Capacité (métrique) 5 mL
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Conditionnement Pureté ou qualité Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Conditionnement Pureté ou qualité Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15138344
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030119460
Sachet PCR Clean Incolore
54.62€
200 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15188344
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030119380
4 Bags x 100 Tubes PCR Clean Incolore
173.69€
1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15260506
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030119452
200Pack PCR Clean Ambré
62.20€
200 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15675357
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030119606
Sachet Qualité ADN médico-légale Incolore
61.90€
200 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15148344
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030119487
Sachet Sterile Incolore
60.34€
200 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15158344
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030119479
Emballage individuel Biopur™ Incolore
60.34€
50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Utilisez ces tubes pour un traitement sûr et simple des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml.Les tubes Eppendorf™ représentent une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens.
  • Le fond conique permet une utilisation dans les adaptateurs et les racks existants
  • En PP transparent pour une visibilité facile des granulés
  • Fabriqués sans utiliser d’agents glissants, de plastifiants et de biocides et n’interfèrent pas avec les produits
  • L’évaporation de l’échantillon pendant le stockage et l’incubation est minimisée par une fermeture précise du couvercle
  • Ouverture accidentelle du couvercle de -86° à 80°C empêchée par des couvercles à charnière
  • La stabilité de centrifugation pouvant atteindre 25 000 x g empêche la rupture du tube
  • Disponible en lots certifiés Eppendorf, PCR propre, Stérile et Biopur™
  • Matériau protéine LoBind et ADN/ARN disponible pour une récupération maximale des échantillons précieux
  • Standard (Eppendorf) Qualité = non stérile
  • Nettoyage PCR = non stérile
  • Stérile= stérile
  • Biopur = stérile
Culture cellulaire, isolement de l’ADN plasmide et de l’ARN total, manipulation de liquides
Spécification
Spécification
Polypropylene
Polypropylène
Cylindrique
Snap Cap
25 000 x g
5 mL
Autoclavable
Conique
17 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Tubes™ with Snap Cap 5.0 mL - Microtube