Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™, capacité de 15 ml
Résistant à centrifugation jusqu’à 2980 FCR
101.00€ - 429.00€
Spécification
Certifications/Conformité | USP, ASTM E 438 |
---|---|
Capacité (métrique) | 15 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Forme | Conique |
Forme du fond | Conique |
Code produit | Marque | Jetable | Graduations | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Jetable | Graduations | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11850084
|
DWK Life Sciences
45165-15 |
Non | 0,1 ml | 118 mm |
327.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11825801
|
DWK Life Sciences
45164-15 |
Non | Rouge permanent, 0,1 ml | 118 mm |
286.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11828542
|
DWK Life Sciences
45160-15 |
Non | 118 mm | N/A | N/A | N/A | ||||||
11888452
|
DWK Life Sciences
45600-15_OLD |
Non | 0,1 ml | 130 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11845115
|
DWK Life Sciences
73790-15 |
Oui | 126 mm |
346.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
Description
Ils peuvent être centrifugés jusqu’à 2 980 FCR
- Avec fond de forme conique
- Les tubes sont fabriqués en verre borosilicaté conformément aux exigences en matière de verre de la norme ASTM E438, type I, classe A ou B
Spécification
USP, ASTM E 438 | |
Verre borosilicaté | |
Conique | |
Tube à centrifuger |
15 ml | |
Conique | |
17 mm | |
2980 x g |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™, capacité de 15 ml