Learn More
DWK Life Sciences Tube à centrifuger lisse réutilisable Kimble ™ avec bouchons à vis
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Avec bouchon à vis phénolique noir revêtu de PTFE / caoutchouc
- Fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33
- Construction économique en une seule pièce
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP, ASTM E 438 |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Matériau de revêtement | PTFE, caoutchouc |
| Diamètre du filetage | 15-415 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Conique |
| Longueur (métrique) | 130 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Afficher plus |