Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.
Marque: Eppendorf™ 0030108302
47.01 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le fond conique permet une utilisation dans les adaptateurs et les racks existants
- En PP transparent pour une visibilité facile des granulés
- Fabriqués sans utiliser d’agents glissants, de plastifiants et de biocides et n’interfèrent pas avec les produits
- L’évaporation de l’échantillon pendant le stockage et l’incubation est minimisée par une fermeture précise du couvercle
- Ouverture accidentelle du couvercle de -86° à 80°C empêchée par des couvercles à charnière
- La stabilité de centrifugation pouvant atteindre 25 000 x g empêche la rupture du tube
- Disponible en lots certifiés Eppendorf, PCR propre, Stérile et Biopur™
- Matériau protéine LoBind et ADN/ARN disponible pour une récupération maximale des échantillons précieux
- Standard (Eppendorf) Qualité = non stérile
- Nettoyage PCR = non stérile
- Stérile= stérile
- Biopur = stérile
Culture cellulaire, isolement de l’ADN plasmide et de l’ARN total, manipulation de liquides
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Sans DNase ni RNase | |
Transparent | |
PP | |
50 Pk. | |
Non stérile | |
Conique | |
Conique | |
Oui | |
25 000 x g |
HDPE | |
5 mL | |
100 Cs. | |
Sachet | |
Autoclavables | |
0,169 oz. | |
Snap Cap | |
Tube de microcentrifugation, purification par PCR, pour protéine LoBind | |
PCR Clean (Non-sterile) |