Autoclavage, stérilisation et laveurs de laboratoire
Fisherbrand™ Couvercles pour nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™
Ces couvercles sont conçus pour les nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™.
Branson Ultrasonics™ Bain de nettoyage à ultrasons série M
Équipez votre laboratoire avec le nettoyeur à ultrasons Bransonic série MH. Cette unité est conçue avec une construction solide et une excellente fonctionnalité pour une grande variété d’applications, notamment la séparation des cellules, la préparation des échantillons et le dégazage des liquides.
Smeg™ Lave-verrerie de laboratoire
Nettoyez une large gamme de verrerie avec ce laveur. Les lave-verrerie de laboratoire Smeg™ sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et offrent des performances intuitives et sans faille. Des accessoires spécifiques garantissent un lavage de haute qualité des instruments les plus difficiles à nettoyer et les plus sales.
Miele Professional™ Laveur de laboratoire
Grâce aux composants techniques repensés, à une large gamme de fonctions de surveillance, à un certain nombre de paniers de chargement configurables et plus encore, la PG 8583 offre non seulement des niveaux élevés de sécurité et d’efficacité, mais aussi des performances et une fiabilité supérieures aux modèles précédents de la gamme.
Fisherbrand™ Sachets transparents pour autoclaves en PP
Conçus pour être solides, pliables, fins et résistants aux perforations. Les sachets transparents pour autoclaves en PP Fisherbrand™ supportent des hautes températures pour l’autoclavage.
Fisherbrand™ Bécher en verre avec couvercle
Le bécher en verre avec couvercle Fisherbrand™ est un accessoire idéal pour le nettoyeur à ultrasons Fisherbrand™ 11211. Un choix sûr et économique pour tout laboratoire.
Smeg™ Charge de résine
Utilisez ce kit de résines avec les purificateurs d’eau Smeg™ WP3000. Les recharges de résine Smeg produisent de l’eau désionisée à 0,8-1 μS/cm, adaptée au rinçage final des laveurs d’instruments lorsqu’ils sont utilisés avec le WP3000.
Smeg™ Panier universel SB28
Utilisez ce support avec des lave-vaisselle pour verrerie Smeg™. Les paniers universels Smeg SB28 ont une capacité de 28 articles et sont en acier inox.
Astell Scientific™ Séchoir en verre Nelldorn
Méthode économique et efficace de séchage et de stockage de la plupart des récipients, de la verrerie et des plastiques.
Smeg™ Laveur de base GW2145 pour verrerie
Utilisé pour la désinfection thermique antibactérienne. Le laveur de base GW2145 pour verrerie de laboratoire Smeg Instruments dispose d’un système de verrouillage électronique des portes pour la sécurité de l’utilisateur.
Greiner Bio-One Sachet jetable en PP
En polypropylène pour offrir solidité et haute résistance thermique. Greiner Bio-One™ : les sachets à déchets en polypropylène sont idéaux pour l’élimination hygiénique des articles de laboratoire contaminés.
Corning™ Sachets autoclavables portant un symbole de danger biologique
Pour l’élimination des déchets contaminés dans des autoclaves. Les sachets pour autoclaves Gosselin™ portant un symbole de danger biologique peuvent supporter des températures d’autoclavage allant jusqu’à 134°C/273,2°F.
Thermographic Measurements Ltd Indicateur thermique de mesures
Obtenez une indication de la température actuelle grâce à un indicateur de mesure thermique Thermographic™. L’étiquette de température peut varier selon les besoins pour surveiller la température actuelle de la stérilisation.
Branson Ultrasonics™ Bain de nettoyage à ultrasons série CPX
Équipez votre laboratoire d’un nettoyeur de paillasse classique, offrant une conception haute technologie, une construction solide et des commandes numériques fiables avec des capacités de suivi de l’alimentation.
Smeg™ Pompe à eau déminéralisée
Pompe de surpression pour eau non pressurisée déminéralisée.
Branson Ultrasonics™ Bain de nettoyage à ultrasons série CPXH
Équipez votre laboratoire d’un nettoyeur chauffant classique de l’industrie, qui délivre la même puissance ultrasonique même lorsque les conditions de charge changent. En outre, les nettoyeurs à ultrasons de paillasse Branson série CPXH offrent une construction extrêmement solide ainsi qu’une conception haute technologie et vous garantissent des années d’utilisation fiable.
Systec™ Compresseur d’air, Silent 50-N
Le compresseur d’air Silent 50-N Systec™ est conçu pour la pression d’air en phase de refroidissement des autoclaves Systec™ des séries V, D, et HX à volume de chambre jusqu’à 50 L.
Miele Professional™ Laveur de laboratoire
Conditionnement de qualité d’analyse de la verrerie de laboratoire.
Fisherbrand™ Sachets autoclavables haute température
En PP. Les sachets pour autoclaves haute température Fisherbrand™ peuvent résister à des températures atteignant 134°C
Smeg™ Supports pour flacons
Conçu pour une utilisation avec les appareils de lavage de verrerie Smeg™. Les supports de laveurs Smeg pour flacons sont recommandés pour les flacons d’une capacité inférieure à 500 ml.
Branson Ultrasonics™ Bain de nettoyage à ultrasons chauffant série MH
Équipez votre laboratoire avec un classique de l’industrie. Les nettoyeurs à ultrasons de paillasse Branson offrent une construction extrêmement solide ainsi qu’une conception haute technologie et vous garantissent des années d’utilisation fiable.
Smeg™ Laveur GW4090C pour verrerie avec système de séchage et condenseur à vapeur
Utilisé pour la désinfection thermique antibactérienne. Le laveur GW4090C pour verrerie de laboratoire Smeg Instruments avec système de séchage et condenseur à vapeur est équipé d’un système de verrouillage électronique des portes pour la sécurité de l’utilisateur.
Greiner Bio-One Sachets transparents de mise au rebut en PP
Fabriqués en film PP pour la stérilisation en autoclave à vapeur. Les sachets Greiner Bio-One™ sont idéals pour l’élimination hygiénique des articles de laboratoire contaminés.
Thermographic Measurements Ltd Bandelettes indicatrices de température de niveau 8 Thermax™
Fournissent un système de surveillance de la température rapide et simple basé sur une technologie exclusive de changement de couleur. Les bandelettes indicatrices de température de niveau 8 TMC Hallcrest™ Thermax™ sont irréversibles et enregistrent la température la plus élevée atteinte.
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons, plateau d’insertion solide
Plateau solide pour méthode de nettoyage indirecte.
Smeg™ Chariot à injection pour lave-verrerie de laboratoire
Utilisez ces chariots avec les lave-verrerie Smeg™. Les chariots à injection Smeg pour lave-verrerie de laboratoire sont disponibles dans une variété de configurations pour satisfaire une large gamme d’applications.
Systec™ Dispositif de levage pour le chargement/déchargement d’éléments lourds pour la série V
Chargement / Déchargement d’éléments lourds pour autoclaves de série V. Le dispositif de levage Systec pour le chargement / déchargement d’éléments lourds pour la série V fonctionne à électriquement avec un bras pivotant et un bouton-poussoir.
Thermographic Measurements Ltd Mini bandelettes de mesure de température Thermax™
Obtenez une indication de la température actuelle par thermographie avec les mini bandelettes de mesure de température Thermographic™ Thermax™. Les bandelettes de température peuvent varier selon les besoins pour la surveillance de la température actuelle pour la stérilisation.
Les équipements de stérilisation sont utilisés dans de nombreux laboratoires, en particulier les salles blanches, les installations microbiologiques et d’autres environnements étroitement contrôlés pour désinfecter une grande variété de consommables et d’appareils de laboratoire. Les stérilisateurs peuvent utiliser une pression élevée, une température élevée, des produits chimiques, des UV, une filtration ou une combinaison de ces méthodes pour éliminer les bactéries, les champignons, les virus et les spores.
Qu’est-ce que l’autoclavage ?
Les autoclaves sont un type particulier de stérilisateurs de laboratoire. Ils génèrent une vapeur à haute température, pouvant normalement atteindre 140 °C, à l’intérieur d’une chambre de chargement pressurisée capable d’accueillir des objets en verre et en plastique, des vêtements, de l’équipement et d’autres objets nécessitant d’être traités. Avant le chargement, les objets doivent d’abord être emballés à l’intérieur de sacs ou sachets autoclavables dédiés et scellés à l’aide d’un ruban indicateur autoclavable sensible à la chaleur spécial qui change de couleur une fois que des conditions de stérilisation réussies ont été obtenues (normalement en 20 minutes pour la plupart des modèles).Les autoclaves de laboratoire sont disponibles en modèles de paillasse ou sur pieds, avec plusieurs capacités de charge différentes. La plupart des autoclaves modernes sont également contrôlés par microprocesseur, avec des cycles de stérilisation préinstallés ou programmables, des commandes numériques, des alarmes et d’autres caractéristiques de sécurité. Les autoclaves sont utilisés à de nombreuses fins:
- Stérilisation d’objets en verre, en plastique et d’autres appareils
- Préparation de milieux de croissance de culture cellulaire ou microbiologique
- Stérilisation d’instruments ou d’appareils chirurgicaux
- Stérilisation de déchets de laboratoire ou cliniques présentant un risque biologique avant de les éliminer de manière sécurisée.
Les laveurs de laboratoire sont conçus principalement pour le nettoyage des objets en verre et en plastique sales, sans nécessairement assurer leur stérilisation. Ils ne sont normalement pas pressurisés, mais utilisent plutôt des vaporisateurs ou des jets d’eau chaude et des liquides de nettoyage spéciaux pour leur action nettoyante, comme un lave-vaisselle domestique.