Learn More
Branson Ultrasonics™ Bain de nettoyage à ultrasons série CPXH
Équipez votre laboratoire d’un nettoyeur chauffant classique de l’industrie, qui délivre la même puissance ultrasonique même lorsque les conditions de charge changent. En outre, les nettoyeurs à ultrasons de paillasse Branson série CPXH offrent une construction extrêmement solide ainsi qu’une conception haute technologie et vous garantissent des années d’utilisation fiable.
1215.00€ - 4135.00€
Spécification
Matériau | Boîtier en plastique, réservoir en acier inox |
---|---|
Minuteur | 90 min |
Fréquence | 40 kHz |
À utiliser avec (application) | Nettoyage |
Garantie | 2 ans |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13473609
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-138R |
CPX1800H-E | 1,9 L | 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in) | 230/240 V |
1215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13413619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-238R |
CPX2800H-E | 2,8 L | 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in) | 230/240 V |
1480.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13453619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-338R |
CPX3800H-E | 5,7 L | 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in) | 230/240 V |
2195.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13493619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-538R |
CPX5800H-E | 9,5 L | 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in) | 230/240 V |
2600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13443629
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-838R |
CPX8800H-E | 20,8 L | 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in) | 230/240 V |
4135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Équipez votre laboratoire d’un nettoyeur chauffant classique dans le secteur, qui délivre la même puissance ultrasonique, même si les conditions de charge changent.De plus, les nettoyeurs à ultrasons de plan d’examen Branson série CPXH combinent une construction extrêmement solide ainsi qu’une conception haute technologie, et vous garantissent des années d’utilisation fiable.
Technologiquement avancé avec des fonctions programmables, le fonctionnement numérique avec capacités de suivi de l’alimentation pour s’adapter aux charges légères / lourdes, au contrôle de puissance élevée / faible, au dégazage et au mode veille rendent le CPXH extrêmement polyvalent.- La fréquence de balayage élimine les ondes stationnaires et crée une cavitation uniforme dans toute la cuve
- 40Transducteurs industriels robustes en kHz
- Minuteur numérique 99 minutes et fonctionnement ultrasonique continu
- Peut être chauffé jusqu’à 69°C / 156,2°F avec choix possible entre degrés Fahrenheit ou Celsius
- Le suivi de la puissance ultrasonique ramène immédiatement la fréquence de la cuve à sa valeur optimale
- Le circuit de commande suit activement la fréquence de fonctionnement du nettoyeur
- Assure une cavitation inflexible et une activité constante dans le nettoyeur
- Le dégazage et le conditionnement de la solution peuvent être configurés jusqu’à 99 minutes
- Corps en plastique, résistant aux produits chimiques
- Siphon intégré sur certains modèles
- Les périodes de dégazage prolongées permettent d’autres applications que le nettoyage comme la préparation d’échantillons, qui inclut le dégazage des liquides, le mélange et l’homogénéisation, la dissolution des solides, la lyse cellulaire et la dispersion des particules
- Sa fonctionnalité programmable permet à l’utilisateur de définir la température de consigne à laquelle se déclenchent les périodes de dégazage et de traitement aux ultrasons
- Résultats reproductibles
- Activation automatique des ultrasons (le cycle ultrasonique commence une fois la température de consigne atteinte)
- Le contrôle de puissance élevée / faible permet à l’utilisateur de réduire l’amplitude de l’énergie acoustique dans le nettoyeur (puissance de 100 % pour les applications normales, de 70 % pour les applications délicates)
- Doté d’un mode veille d’économie d’énergie. Lorsque le cycle est terminé et qu’aucune touche de commande n’a été enfoncée depuis 15 minutes, l’unité passe en mode veille. L’unité se rallume dès qu’une touche du contrôleur est enfoncée
- Indicateur d’alarme de sécurité anti-surchauffe
- L’étalonnage de la température est accessible par l’utilisateur via le panneau avant
- Les commandes sont situées au-dessus et derrière la cuve de nettoyage sur un panneau facilement accessible de la tour de commande. Elles sont surélevées par rapport à la cuve pour éviter tout dommage causé par un contact avec les solutions de nettoyage
Spécification
Boîtier en plastique, réservoir en acier inox | |
40 kHz | |
2 ans |
90 min | |
Nettoyage |