Learn More
Systec™ Compresseur d’air, Silent 50-N
Le compresseur d’air Silent 50-N Systec™ est conçu pour la pression d’air en phase de refroidissement des autoclaves Systec™ des séries V, D, et HX à volume de chambre jusqu’à 50 L.
Marque: Systec™ 8506
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 16.50000kg
Description
- Fonctionnement silencieux
- Prend en charge la pression d’air en phase de refroidissement
- Adapté aux autoclaves suivants :
- V-55 à V-150
- D-23 à D-200
- HX-65 à HX-200
Spécification
Niveau sonore :45 dB | |
Autoclaves Systec™ à volume de chambre jusqu’à 50 L |