Learn More
Systec™ Dispositif de levage pour le chargement/déchargement d’éléments lourds pour la série V
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Autoclaves de série V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le dispositif à commande électrique avec bras pivotant facilite le chargement et le déchargement des éléments lourds
- Panneau de commande mobile avec bouton-poussoir
- Le dispositif est fixé sur le côté de l’autoclave
- Le bras pivotant est doté d’une poignée spéciale pour que les paniers restent stables même dans des conditions de chargement
- Paniers en maille d’acier inoxydable, empilables
- Panier en acier inoxydable perforé uniquement dans le tiers supérieur, fond scellé pour la stérilisation des déchets
- Panier en acier inoxydable perforé uniquement dans le tiers supérieur, fond scellé pour la stérilisation des déchets avec couvercle pivotant
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Chargement / Déchargement d’éléments lourds pour autoclaves de série V |
| À utiliser avec (équipement) | Autoclaves de série V |
| Type de produit | Dispositif de levage |
| Matériau | Acier inoxydable |