Learn More
Thermographic Measurements Ltd Bandelettes indicatrices de température de niveau 8 Thermax™
Fournissent un système de surveillance de la température rapide et simple basé sur une technologie exclusive de changement de couleur. Les bandelettes indicatrices de température de niveau 8 TMC Hallcrest™ Thermax™ sont irréversibles et enregistrent la température la plus élevée atteinte.
18.25€ - 21.22€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
---|---|
Jetable | Single-use |
À utiliser avec (application) | Applications dans l’industrie électronique, automobile, aérospatiale, sidérurgie, métallurgie, industrie plastique, recherche en laboratoire, instrumentation, services médicaux, industrie alimentaire |
Hauteur (impériale) | 2 in. |
Hauteur (métrique) | 51 mm |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11730889
|
Thermographic Measurements Ltd
M08STHERGCD01P1 |
116°C à 154°C |
18.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11720889
|
Thermographic Measurements Ltd
M08STHERGBD01P1 |
71°C à 110°C |
18.41€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11710889
|
Thermographic Measurements Ltd
M08STHERGAD01P1 |
37°C à 65°C |
18.41€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11740889
|
Thermographic Measurements Ltd
M08STHERGDD01P1 |
160°C à 199°C |
21.22€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11750889
|
Thermographic Measurements Ltd
M08STHERGED01P1 |
204°C à 260°C |
20.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Étiquette sensible à la chaleur pour la surveillance de la température
- Économiques et faciles à utiliser.
- Réponse immédiate.
- Auto-adhésif
- Discrètes
- Irréversibles
- Résistante à l’huile, l’eau et la vapeur.
- Tolérances de précision : (29-99°C [± 1°C] / 100-154°C [± 1,5°C] / 160-290°C (± 1 % + 1°C]).
Spécification
ISO 9001 | |
Applications dans l’industrie électronique, automobile, aérospatiale, sidérurgie, métallurgie, industrie plastique, recherche en laboratoire, instrumentation, services médicaux, industrie alimentaire | |
51 mm | |
51 mm | |
Wax-melt Technology | |
0,7 in | |
0,7 in | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment |
Single-use | |
2 in. | |
40 to 60% | |
2 to 5 seconds | |
9 g | |
Étiquette de mesure de température | |
Oui | |
18 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermographic Measurements Ltd Bandelettes indicatrices de température de niveau 8 Thermax™