missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smeg™ Charge de résine

Utilisez ce kit de résines avec les purificateurs d’eau Smeg™ WP3000. Les recharges de résine Smeg produisent de l’eau désionisée à 0,8-1 μS/cm, adaptée au rinçage final des laveurs d’instruments lorsqu’ils sont utilisés avec le WP3000.

Marque:  Smeg™ MI700WP

Code produit. 11995574

  • 975.00€ / 18L
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Kit de résines de lit mixte anions / cations pour purificateur d’eau WP3000
  • Capacité de change totale 42 700 litres/°F* fin de cycle à 5 μS/cm (*dureté en degrés français)
  • Fourni avec un sachet à déchets des résines épuisées
Spécification

Spécification

18 L
1 de chaque
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Smeg™ Charge de résine > Capacité : 18 l

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis