Learn More
Fisherbrand™ Bécher en verre avec couvercle
Le bécher en verre avec couvercle Fisherbrand™ est un accessoire idéal pour le nettoyeur à ultrasons Fisherbrand™ 11211. Un choix sûr et économique pour tout laboratoire.
23.75€ - 49.85€
Spécification
Type | Bécher |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Unité de nettoyage à ultrasons FB11211 |
Comprend | Couvercle |
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12652525
|
Fisherbrand™
|
20,28 oz. | 0,6 L | Bécher |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12662525
|
Fisherbrand™
|
33,81 oz. | 1 L | Bécher |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Verre transparent pour une meilleure visualisation
- Conception stable empêchant le basculement
- Couvercle facile à ouvrir et à fermer
- Gradué
- Capacité : 0.6 litre ou 1 litre
Spécification
Bécher | |
Unité de nettoyage à ultrasons FB11211 | |
Couvercle | |
Verre |