Learn More
Smeg™ Pompe à eau déminéralisée
Pompe de surpression pour eau non pressurisée déminéralisée.
Marque: Smeg™ PAD
Description
Pompe de surpression pour eau non pressurisée déminéralisée.
- Permet d’alimenter la machine avec de l’eau déminéralisée provenant d’un réservoir non pressurisé placé à une hauteur minimale de 85 cm du sol
Spécification
Pompe avec boost | |
Réservoir d’eau non pressurisé |