Learn More
Miele Professional™ Laveur de laboratoire
Grâce aux composants techniques repensés, à une large gamme de fonctions de surveillance, à un certain nombre de paniers de chargement configurables et plus encore, la PG 8583 offre non seulement des niveaux élevés de sécurité et d’efficacité, mais aussi des performances et une fiabilité supérieures aux modèles précédents de la gamme.
Marque: Miele Professional™ 10084480
8607.23 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Lave-vaisselle de laboratoire avec distribution de liquide et fonction EcoDry
- La livraison comprend : Module de dosage DOS K 85
- Performances / charge, par exemple 128 flacons de laboratoire
- Utilisation efficace des ressources - pompe de chauffage à vitesse variable
- Sécurité par surveillance - pression de lavage et surveillance des bras de pulvérisation
- Support de séchage pratique - EcoDry
- Sécurité totale - lien vers la documentation du processus possible
Équipements
- Boîtier extérieur en acier inox avec 1 pompe doseuse intégrée et distributeur pour porte pour agent de nettoyage des poudres
- Pompe de circulation Qmax. 500 l/min.
- Pompe de circulation 0,8 kW
- Programme TouchControl / 15
- Fermeture automatique - verrouillage automatique des portes
- Signal sonore en fin de programme
- Système d’étanchéité (WPS)
-
Spécification
PG 8583 WW AD PD | |
Laveur de verrerie de laboratoire | |
600 mm | |
600 mm |
TouchControl | |
Directive relative aux machines 2006/42/CE, RoHS, VDE | |
835 mm | |
50 Hz |