Learn More
Greiner Bio-One Sachets transparents de mise au rebut en PP
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8000614
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
780 mm
1100 mm
Largeur (métrique):
300 mm
600 mm
700 mm
Capacité (métrique):
10 L
65 L
130 L
Quantité:
350/boîte
500/paquet
Conditionnement:
350 pièces
500 pièces
Code produit. 10420722
Marque: Greiner Bio-One 649201
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en film PP pour la stérilisation en autoclave à vapeur. Les sachets Greiner Bio-One™ sont idéals pour l’élimination hygiénique des articles de laboratoire contaminés.
  • Feuille en PP présentant une vitesse de transport de l’oxygène de 50 μm (+23°C) : 2380 cm/(m³/(m² x 24h x bar)
  • Feuille en PP présentant une vitesse de transport des vapeurs d’eau de 50 μm (+23°C, 85 % d’humidité de l’air) : 1,54 g/(m² x 24h)
  • Disponible sur demande avec l’impression "Risque biologique" si un nombre suffisant est commandé
  • Épaisseur de la feuille de métal : 0,05mm
  • Autoclavables
    • Autoclaves à vapeur : max 134°C, 2 bar/30 min
    • Stérilisateurs à air chaud : max 140°C, 120 min
  • Plage de températures : 0°C à 140°C 
  • Exclusivement destinés à un usage unique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 130 L
Couleur Transparent
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Idéaux pour l’élimination hygiénique des articles de laboratoire contaminés
Matériau Polypropylène
Épaisseur (métrique) 0,05mm
Quantité 350/boîte
Longueur (métrique) 1100 mm
Largeur (métrique) 700 mm