Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons, plateau d’insertion solide
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,7 L
6,8 L
9,4 L
20,8 L
À utiliser avec (équipement):
Bain à ultrasons, modèle 1800
Bain à ultrasons, modèle 2800
Bain à ultrasons, modèle 3800
Bain à ultrasons, modèle 5800
Bain à ultrasons, modèle 8800
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plateau solide pour nettoyeurs à ultrasons conçu pour empêcher les pièces de toucher le fond de la cuve. Nettoyage facile des salissures rejetées sur le plateau solide
- Également adapté à la préparation d’échantillons
Spécification
Spécification
| Type | Plateau d’insertion robuste |
| Profondeur (impériale) | 3 po |
| Capacité (métrique) | 2,7 L |
| Capacité (impériale) | 0,5 gal |
| Profondeur (métrique) | 7,62 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Bain à ultrasons, modèle 1800 |
| Comprend | Poignée intégrée |
| Longueur (impériale) | 4,25 in |
| Longueur (métrique) | 10,79 cm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Afficher plus |