Learn More
Fisherbrand™ Couvercles pour nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™
Ces couvercles sont conçus pour les nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™.
24.30€ - 144.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10060892
|
Fisherbrand™
1003278 |
Nettoyeur à ultrasons, 0,8 L | Couvercle |
24.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10235232
|
Fisherbrand™
1003280 |
Nettoyeur à ultrasons, 1,75 L | Couvercle |
33.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10560243
|
Fisherbrand™
1003281 |
Nettoyeur à ultrasons, 2,75 et 4,25 L | Couvercle |
39.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10798294
|
Fisherbrand™
1003282 |
Nettoyeur à ultrasons, 5,75 L | Couvercle |
48.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11846244
|
Fisherbrand™
1003283 |
Nettoyeur à ultrasons, 6,9 et 9,4 L | Couvercle |
64.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10487912
|
Fisherbrand™
1003285 |
Nettoyeur à ultrasons, 9,5 et 12,75 L | Couvercle |
63.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10798484
|
Fisherbrand™
1003286 |
Nettoyeur à ultrasons, 18 L | Couvercle |
66.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10345962
|
Fisherbrand™
1003287 |
Nettoyeur à ultrasons, 28 L | Couvercle |
59.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11706208
|
Fisherbrand™
1009050 |
Nettoyeur à ultrasons, 45 L | Couvercle |
76.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11716208
|
Fisherbrand™
1009058 |
Nettoyeur à ultrasons, 90 L | Couvercle |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Couvercle faciles à ouvrir et à fermer
- Atténuent le bruit
- Font en sorte que vos nettoyeurs à ultrasons atteignent la température requise plus rapidement
- Contiennent et évitent les déversements et les fuites
Spécification
Couvercle |