Learn More
Fisherbrand™ Sachets autoclavables haute température
En PP. Les sachets pour autoclaves haute température Fisherbrand™ peuvent résister à des températures atteignant 134°C
Marque:  Fisherbrand™ SA21-01
381.27 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11850482
  • 441.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 22-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabrication en PP
  • 40μ m d’épaisseur
  • Avec symbole de danger biologique imprimé
  • Conditionnement en vrac de 500
  • Produit adapté à des températures de 134°C maximum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Naturel
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie
40 μm
780 mm
21 L
Oui
Polypropylène
134°C
400 mm
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Sachets autoclavables haute température > Capacité : 21 l