Learn More
Corning™ Sachets autoclavables portant un symbole de danger biologique
Code produit. p-6962043
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 L
9 L
14 L
21 L
33 L
Largeur (métrique):
255 mm
300 mm
400 mm
600 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15527885
Marque: Corning™ SA0310
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour l’élimination des déchets contaminés dans des autoclaves. Les sachets pour autoclaves Gosselin™ portant un symbole de danger biologique peuvent supporter des températures d’autoclavage allant jusqu’à 134°C/273,2°F.
  • Sachets en polypropylène (PP) résistants
  • Résistance thermique 134°C
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 3 L
Matériau Polypropylène
Épaisseur (métrique) 40 μm
Nbre par carton 500/carton
Nb par paquet 1/Bte
Largeur (métrique) 255 mm
Hauteur (métrique) 400 mm