Learn More
Smeg™ Supports pour flacons
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Paniers standard CS1-1 et CS2
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Support à ressort à 28 positions pour maintenir les flacons et béchers
- Pour une utilisation avec les paniers standard CS1-1 et CS2
- Capacité de 28 articles
- En acier inox
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Support de ressort |
| Capacité | 28 emplacements pour flacons et béchers |
| À utiliser avec (équipement) | Paniers standard CS1-1 et CS2 |