Séparateurs à alvéoles, inserts, grattoirs et ustensiles
Corning™ Chambre d’invasion BioCoat™ Matrigel™ avec matrice Corning™ Matrigel
Quantification rapide et reproductible de l’invasion cellulaire in vitro. Les chambres d’invasion Corning™ BioCoat™ Matrigel™ avec inserts de culture cellulaire à matrice Corning Matrigel™ sont revêtues avec des protéines de la matrice extracellulaire pour les applications nécessitant une surface cellulaire revêtue de protéines, telles que l’adhérence, croissance, invasion, migration et différenciation cellulaires
Corning™ Supports perméables Costar™ Transwell™
La conception à centrage automatique brevetée permet un accès indépendant aux membranes apicale et basolatérale de la monocouche cellulaire. La plaque à puits multiples Corning™ Transwell™ avec inserts de membrane en PC perméable constitue une solution idéale pour l’étude des cellules adhérentes et non adhérentes.
Corning™ Plaque à puits multiples Transwell™ avec inserts de membrane en polyester perméable
Dotée d’une membrane de polyester transparente au microscope traitée pour culture tissulaire pour une croissance et une adhérence des cellules maximales. La plaque à puits multiples Corning™ Transwell™ avec inserts de membrane en polyester offre une meilleure visibilité sous microscopie par contraste de phase et permet d’évaluer la viabilité cellulaire ainsi que la formation d’une monocouche.
Falcon™ Inserts de culture cellulaire
À utiliser avec des plaques à 24 puits. Les inserts de culture cellulaire Corning™ Falcon™ (culture cellulaire sur supports perméables) résultent en une meilleure différenciation morphologique et / ou physiologique de nombreux types de cellules.
Thermo Scientific™ Inserts de culture cellulaire en polycarbonate Nunc™ dans des plaques multipuits
Cultivez la plupart des types cellulaires sans revêtement de matrice en cas dʼutilisation dʼinserts avec membrane en polycarbonate en boîtes multipuits Thermo Scientific™ Nunc™.
Falcon™ Inserts de culture cellulaire : à utiliser avec plaques 12 puits
La culture cellulaire sur supports perméables se traduit par une meilleure différenciation morphologique et / ou physiologique de nombreux types de cellules
Corning™ Inserts de culture Snapwell™
Conçu avec une membrane sur un anneau de support pour une utilisation avec des chambres de diffusion ou d’Ussing une fois que les cellules sont cultivées jusqu’à confluence. Les inserts de culture Corning™ Snapwell™ sont principalement utilisés pour les études sur le transport et l’électrophysiologie.
Corning™ Plateaux pour réactifs Costar™ Netwell™
Les portoirs Netwell™ spécialement conçus avec des poignées permettent le traitement simultané d’un maximum de 12 échantillons par portoir
Merck Inserts pour plaques de culture Millicell™ : PCF
Conçu pour une meilleure différenciation cellulaire et des applications étendues impliquant la biologie cellulaire analytique
Corning™ Kit d’environnement pour la différenciation de l’épithélium intestinal BioCoat™
Utilisé pour créer des modèles intestinaux qui présentent une fonction barrière, pour une utilisation dans des études sur le transport et l’absorption de médicaments, les métabolites et les maladies infectieuses de l’intestin
Corning™ Insert BioCoat™ Control
À utiliser en même temps que les inserts BD BioCoat™ lors de l’étude des effets du composant MEC présent sur l’insert de culture cellulaire BD BioCoat
Falcon™ Inserts de culture cellulaire : à utiliser avec plaques 6 puits
La culture cellulaire sur des supports perméables entraîne une meilleure différenciation morphologique et / ou physiologique de nombreux types de cellules
Corning™ Kit de portoirs Costar™ Netwell™
Permet un traitement simultané
Merck Inserts de plaque de culture Millicell™
Conçus pour une meilleure différenciation cellulaire et des applications étendues impliquant la biologie cellulaire analytique. Les inserts pour plaque de culture Millicell™ comprennent des membranes en PTFE Biopore™ avec des pores de 0,4 μm. Inserts de 30 ou 12 mm prêts à l’emploi pour plaques à 6 et 24 puits.
Corning™ Chambre d’invasion BioCoat™ Matrigel™ : avec matrice GFR Matrigel
Permet une quantification rapide et reproductible de l’invasion cellulaire in vitro
Corning™ Insert à membrane en PTFE revêtue de collagène Costar™ Transwell™-COL
Les membranes microporeuses transparentes et traitées au collagène favorisent l’adhérence et la propagation des cellules
Corning™ Kit d’environnement de croissance pour cellules endothéliales BioCoat™
Augmente le rendement en cellules endothéliales à partir de diverses sources
Merck Plaques d’inserts de culture cellulaire Millicell™
Conçu pour soutenir la croissance cellulaire et la différenciation de lignées cellulaires endothéliales et épithéliales
Corning™ Lame de culture Poly-D-lysine/laminine BioCoat™
Tests réalisés pour évaluer sa capacité à favoriser l’excroissance des neurites avec des cellules de gliome de rat NG108 / neuroblastome de souris
Corning™ Lame de culture multipuits en verre BioCoat™ Collagen I
Solution idéale pour les applications impliquant l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Corning™ Inserts de culture cellulaire à fibronectine BioCoat™ FluoroBlok™
Détectez les cellules migré sous la membrane à l’aide d’un lecteur de plaque pour fluorescence
Corning™ Lame de culture multipuits en verre BioCoat™ Poly-D-Lysine
Solution idéale pour les applications impliquant l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Corning™ Système d’angiogenèse BioCoat™ pour l’invasion de cellules endothéliales
Analysez l’invasion de cellules endothéliales grâce à une détection par fluorescence de manière simplifiée et reproductible
Corning™ Inserts BioCoat™ Collagen I avec membrane en PET
Idéaux pour les applications impliquant l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Merck Inserts pour plaques de culture Millicell™ : HATF
Conçu pour une meilleure différenciation cellulaire et des applications étendues impliquant la biologie cellulaire analytique
Corning™ Lame de culture BioCoat ™ Fibronectin, humain
Testé pour sa capacité à favoriser l’adhérence et l’étalement de cellules de rein de hamster BHK-21
Corning™ Plaque HTS Multiwell pour angiogenèse BioCoat™ Fibronectin
Format standard pour améliorer la qualité et la reproductibilité des dosages de migration de cellules endothéliales in vitro
Corning™ Système d’angiogenèse BioCoat™ pour la formation de tubes de cellules endothéliales
Évaluez et quantifiez l’invasion de cellules endothéliales en utilisant la fluorescence en temps réel et la préparation non destructive d’échantillons
Corning™ Inserts pour plaque multipuits au collagène fibrillaire BioCoat™
Membranes en PET avec des pores de 1 μm