Learn More
Corning™ Lame de culture multipuits en verre BioCoat™ Collagen I
Solution idéale pour les applications impliquant l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
415.00€ - 464.00€
Spécification
Type | Lame de culture |
---|---|
À utiliser avec (application) | Adhérence, culture et différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales |
Nb par paquet | 3/boîte |
Nbre par carton | 12/carton |
Revêtement de surface | Collagène de type I |
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit | Marque | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10595431
|
Corning™
354630 |
8 |
415.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10219841
|
Corning™
354557 |
4 |
464.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le collagène I, présent dans la plupart des tissus et des organes, est le plus abondant dans le derme, les tendons et les os. Il fait partie intégrante de la structure qui maintient les cellules et les tissus ensemble ; il a aussi été reconnu comme une matrice utile pour améliorer la culture cellulaire. L’utilisation in vitro du collagène peut exercer des effets sur l’adhérence, la morphologie, la croissance, la migration et la différentiation d’une variété de types de cellule.
Applications :
- Favorisation de l’adhérence et de la propagation des cellules
- Expansion rapide des populations cellulaires
- Culture sans sérum ou à sérum réduit
- Dosages d’adhésion de cellules
- Améliorer la survie des cellules primaires en culture
Source
- Tendon de queue de rat
Contrôle de la qualité
- Testée pour sa capacité à favoriser l’adhérence et la propagation des cellules de fibrosarcome humain HT-1080
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
- Pureté du collagène I > 90 % par SDS-PAGE
Stockage
- 4°C à 30°C dans des conditions sèches.
Spécification
Lame de culture | |
3/boîte | |
Collagène de type I |
Adhérence, culture et différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales | |
12/carton |