Learn More
Corning™ Lame de culture Poly-D-lysine/laminine BioCoat™
Click to view available options
Nbre de puits:
8
Conditionnement:
12 pièces
Description
Lame de culture à 8 puits Corning™ BioCoatTM avec une application uniforme de PDL/laminine. Lame en verre avec récipient en polystyrène, couvercle et outil de déverrouillage de sécurité. 4 / sachet, 12/boîte Les produits Corning BioCoat sont une solution idéale pour améliorer l’adhérence et la croissance cellulaires d’une variété de cellules primaires et de cellules transformées dans des cultures exemptes de sérum ou contenant du sérum. Corning offre des capacités de revêtement sur mesure.
Durée de conservation : >= 3 mois à compter de la date d’expédition
Spécification
Spécification
| Type | Lame de culture |
| À utiliser avec (application) | Adhérence, culture et différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales |
| Conditions de stockage | 2deg; à 8deg;C |
| Nb par paquet | 3/boîte |
| Nbre par carton | 12/carton |
| Nbre de puits | 8 |